Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Laborflasche, Braun, mit DIN 168-1 Gewinde, USP <660> und USP <671> (Spectrale Transmission) konform, graduiert
Artikelnummer. 11659928 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 mL
150 ml
250 mL
500 ml
750 ml
1000 mL
2000 ml
3500 ml
5000 mL
10.000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 11659928
Marke: DWK Life Sciences 218067358
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Goldstandard multifunktionaler Laborflaschen aus Glas.
DURAN™ Original GL Laborflaschen sind seit ihrer Einführung im Jahr 1972 zum Goldstandard multifunktionaler Laborflaschen geworden. Die Flaschen sind aus hochreinem, klarem USP/EP Typ I Borosilikatglas 3.3 geformt, das für sein hervorragendes thermisches Verhalten und seine hohe Beständigkeit gegen chemische Einflüsse bekannt ist. Eine Kombination aus Hochleistungswerkstoffen und robustem ISO 4796-1-Design sorgt für eine lange Lebensdauer. Die Flaschen verfügen über eine leicht lesbare, abgestufte Volumenskala und ein Beschriftungsfeld aus dauerhaft weißer Emaille. Die dauerhaft aufgedruckte Chargenkennung (Retrace Code) auf jeder Flasche garantiert die vollständige Rückverfolgbarkeit der Fertigung. DURAN Original GL 45 Laborflaschen werden komplett mit Hochtemperatur-Schraubverschlüssen und Ausgießringen geliefert. Die roten Polybutylenterephthalat (PBT) GL 45 Schraubverschlüsse mit PTFE-ummantelter Silikonkappenauskleidung und ETFE-Ausgießringen bieten eine höhere thermische und chemische Beständigkeit gegenüber vergleichbaren Polypropylen-Komponenten. Alle Komponenten sind bei 121 oder 134 °C vollständig autoklavierbar und eignen sich darüber hinaus für die Trockenhitzesterilisation bis zu 180 °C. Alle Komponenten entsprechen den aktuellen internationalen Vorschriften für Lebensmittelechtheit wie z. B. (EU) Nr. 10/2011.
  • Genormtes GL-Gewinde und abgestimmte Verschluss-Systeme für besonders dichten Verschluss und einfaches, sauberes Ausgießen
  • UV-Schutz bis ca. 500 nm Wellenlänge durch äußerlichen Farbauftrag
  • Die rein äußerliche Braunfärbung gewährleistet unveränderte DURAN™ Eigenschaften im Inneren der Flasche
  • Lange Haltbarkeit und gute chemische Resistenz der Braunfärbung
  • Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
  • Die Größen 10 und 25 ml haben einen speziell geformten Glasrand zum besseren Ausgießen, wodurch ein zusätzlicher Ausgießring aus Kunststoff entfällt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5000 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vorbereitung lichtempfindlicher Materialien; Lagerung lichtempfindlicher Materialien; Transport und Versand lichtempfindlicher Materialien; Autoklavieren von Medien und Reagenzien; Kultivierungsgefäß
Enthält mit Schraubverschluss und Ausgießring aus PP (blau)
Material Borosilikatglas (3.3), Polypropylen
Menge Je 1
Gewindegröße (metrisch) GL 45
Durchmesser (metrisch) 182 mm