Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ DURAN™ Originale Laborflasche, bernsteinfarben, mit DIN 168-1 Gewinde, USP / EP (3.2.1) Lichtdurchlässigkeit, abgestuft, nur Flasche
Artikelnummer. 11730864 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
2000 mL
3500 mL
5000 mL
10.000 mL
15.000 mL
20.000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11730864 100 mL 10 Stück
10272181 5000 mL 1 Stück
13137246 2000 mL 10 Stück
11760864 1000 mL 10 Stück
11730854 25 mL 10 Stück
11720864 50 mL 10 Stück
11740864 250 mL 10 Stück
13121764 500 mL 10 Stück
10442961 10.000 mL 1 Stück
10232231 20.000 mL 1 Stück
10161881 15.000 mL 1 Stück
11766288 150 mL 10 Stück
11689918 750 mL -
11639928 3500 mL 1 Stück
13427119 10 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 11730864 Lieferant DWK LIFE SCIENCES™ Lieferanten-Nr. 218062405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    399.00 €
    257.60 € / 10 Stück
    Sparen 141.40 €
    35% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
DURAN™ Original-Laborflasche, Bernstein, mit DIN 168-1 Gewinde, USP / EP (3.2.1) Lichtdurchlässigkeit, abgestuft, nur Flasche. Die DURAN™ ursprüngliche Laborflasche, Bernstein, mit DIN 168-1 Gewinde, USP / EP (3.2.1) Lichtdurchlässigkeit ist der Goldstandard für multifunktionale Glaslaborflaschen. Ma
  • Geformt aus hochreinem, bernsteinfarbenem USP/EP Typ DURAN™ I Borosilikatglas 3.3 für hervorragende thermische Leistung und hohe chemische Beständigkeit
  • Die verschmolzene äußere Bernsteinschicht bietet UV-Schutz bis zu ca. 500 nm und erfüllt damit die USP/EP (3.2.1) Lichtdurchgangsstandards für die Lebensdauer der Flasche
  • Standardisiertes GL-Gewinde- und passendes Kappensystem für besonders dichte Abdichtung und einfaches, sauberes Gießen
  • Leicht lesbare, abgestufte Volumenskala und Markierungsfeld in aufgebranntem, hochhaltbarem weißem keramischen Emaille
  • Permanenter Retrace-Code auf jeder Flasche für die Rückverfolgbarkeit der Fertigungschargen
  • Entspricht ISO den Designstandards 4796-1 für eine lange Lebensdauer
  • Die Größen 10 und 25 ml verfügen über eine speziell geformte Glaskante für eine bessere Gießwirkung, ohne dass ein zusätzlicher Kunststoff-Gießring erforderlich ist, um einen zusätzlichen Kunststoff-Gießring zu benötigen.
  • Alle Komponenten sind vollständig autoklavierbar bei 121 °C oder 134 °C
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 mL
Farbe Durchscheinend bernsteinfarben
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vorbereitung lichtempfindlicher Materialien; Lagerung lichtempfindlicher Materialien; Transport und Versand lichtempfindlicher Materialien; Autoklavieren von Medien und Reagenzien; Kultivierungsgefäß
Material Borosilikatglas (3.3)
Menge 10 St./Packung
Sterilität Nicht steril
Gewindegröße (metrisch) GL 45
Closure Included Nein
Graduated Ja
Öffnung Schraubgewinde
Verschlussgröße GL 45
Durchmesser (metrisch) 56 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 3 oz.
Form Rund
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Laborflasche