Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ DURAN™ Original Laborflasche, mit DIN 168-1 Gewinde, graduiert
Artikelnummer. 10119810 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
750 ml
1000 mL
2 L
3500 mL
5000 mL
10,000 mL
15,000 mL
20,000 mL
25,000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10119810 10,000 mL 1 Stück
11752282 25 mL 10 Stück
11782282 50 mL 10 Stück
11772282 100 mL 10 Stück
11762282 250 mL 10 Stück
11752272 500 mL 10 Stück
12347178 1000 mL 10 Stück
10724052 3500 mL 1 Stück
11699888 150 mL 10 Stück
11619898 750 ml 10 Stück
10038050 5000 mL 1 Stück
13407119 10 mL 10 Stück
10047990 20,000 mL 1 Stück
15233719 15,000 mL 1 Stück
15806881 25,000 ml 1 Stück
11792282 2 L 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 10119810 Lieferant DWK LIFE SCIENCES™ Lieferanten-Nr. 218018658
Sparen Sie bis zu 60% auf Mikrobiologie
Verwenden Sie den Aktionscode 28004
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
DURAN™ Originale Laborflasche, klar, mit DIN 168-1 Gewinde, graduiert. DURAN™ Die Original Laboratory Bottle ist der Goldstandard für multifunktionale Glaslaborflaschen. Geformt aus USP/EP Typ I Borosilikatglas 3.3, bietet sie eine hervorragende chemische und thermische Beständigkeit sowie abgestufte Skala
  • Geformt aus hochreinem, klarem USP/EP Typ I Borosilikatglas 3.3 für hervorragende thermische Leistung und hohe chemische Beständigkeit
  • Entspricht ISO dem Designstandard 4796-1 für eine lange Lebensdauer
  • Standardisiertes GL-Gewinde- und passendes Kappensystem für besonders dichte Abdichtung und einfaches, sauberes Gießen
  • Leicht ablesbare abgestufte Volumenskala und Markierungsfeld in aufgebranntem, hoch haltbarem permanentem weißen Emaille
  • Permanenter Retrace-Code auf jeder Flasche mit Zertifikat für die Rückverfolgbarkeit von Fertigungschargen
  • Geliefert, komplett mit ikonischer blauer Polypropylenkappe und tropfenfreiem Gießring, der für den Einsatz bis zu 140 °C zugelassen ist
  • Vollständig autoklavierbar bei 121 °C oder 134 °C – alle Komponenten einschließlich Kappe und Gießring
  • Geeignet für die Langzeitlagerung von Medien, Chemikalien und Lösungsmitteln
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10,000 mL
Farbe Klar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Autoklavieren von Medien und Reagenzien; Vorbereitung von Medien und Reagenzien; Probennahme; Kultivierungsgefäß; Lagerung von Medien und Reagenzien; Transport und Versand; Flüssigkeitsbehälter
Enthält Blauer Polypropylen-Schraubverschluss und Ausgießring
Material Borosilikatglas (3.3)
Anzahl pro Packung Je 1
Menge Je 1
Sterilität Nicht steril
Gewindegröße (metrisch) GL 45
Verschlussfarbe Blau
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Schraubgewinde
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität
Höhe (metrisch) 415 mm
Verschlussauskleidung Ohne Einlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße GL 45
Durchmesser (metrisch) 227 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 338 oz.
Form Rund
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Laborflasche