Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Original Laborflasche, mit DIN 168-1 Gewinde, graduiert
Artikelnummer. 10038050 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
750 ml
1000 mL
2 L
3500 mL
5000 mL
10,000 mL
15,000 mL
20,000 mL
25,000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10038050 5000 mL 1 Stück
11752282 25 mL 10 Stück
11782282 50 mL 10 Stück
11772282 100 mL 10 Stück
11762282 250 mL 10 Stück
11752272 500 mL 10 Stück
12347178 1000 mL 10 Stück
10724052 3500 mL 1 Stück
11699888 150 mL 10 Stück
10119810 10,000 mL 1 Stück
11619898 750 ml 10 Stück
13407119 10 mL 10 Stück
10047990 20,000 mL 1 Stück
15233719 15,000 mL 1 Stück
15806881 25,000 ml 1 Stück
11792282 2 L 10 Stück
16 options
Artikelnummer. 10038050
Marke: DWK Life Sciences 218017353
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Goldstandard für multifunktionale Laborflaschen aus Glas.
DURAN™ Original GL Laborflaschen sind seit ihrer Einführung 1972 zum Goldstandard multifunktionaler Laborflaschen geworden. Die Flaschen bestehen aus hochreinem, klarem USP/EP Typ I-Borosilikatglas 3.3, das für sein hervorragendes thermische Leistungsverhalten und seine hohe Beständigkeit gegenüber aggressiven Chemikalien bekannt ist. Eine Kombination aus besonders leistungsfähigen Werkstoffen und einem robusten ISO 4796-1-Design sorgt für eine lange Lebensdauer. Die Flaschen verfügen über eine gut ablesbare Volumenskala mit Graduierung und Beschriftungsfeld in permanenter weißer Emailfarbe. Permanenter Code auf jeder Flasche für die Rückverfolgbarkeit von Herstellungschargen. DURAN™ Original GL Flaschen werden komplett mit dem blauen Polypropylen-Verschluss und dem tropffreien Ausgießring für bis zu 140 °C geliefert Alle Komponenten sind bei 121 oder 134 °C vollständig autoklavierbar
  • Standardisiertes GL-Gewinde und passendes Kappensystem für besonders dichte Abdichtung und einfaches, sauberes Ausgießen
  • Code und Zertifikat für die Rückverfolgbarkeit der Herstellungscharge
  • Aufgebrannter, äußerst haltbarer weißer Aufdruck
  • Geeignet für die Langzeitlagerung
  • Leicht ablesbare Skala mit Graduierungsmarkierungen zum Abschätzen des Inhalts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5000 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Autoklavieren von Medien und Reagenzien; Vorbereitung von Medien und Reagenzien; Probennahme; Kultivierungsgefäß; Lagerung von Medien und Reagenzien; Transport und Versand; Flüssigkeitsbehälter
Enthält mit Schraubverschluss und Ausgießring aus PP (blau)
Material Borosilikatglas (3.3), Polypropylen
Menge Je 1
Gewindegröße (metrisch) GL 45
Durchmesser (metrisch) 182 mm