Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Original Schraubverschluss, aus PP, mit Lippendichtung
Artikelnummer. p-7189113 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
GL 25
GL 32
GL 45
GL 45
Farbe:
blau
gelb
grau
grün
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Gewindegröße (metrisch) Farbe unitSize
11725434 GL 45 gelb 10 Stück
11722322 GL 25 blau 10 Stück
11732322 GL 32 blau -
11762332 GL 45 blau -
11735434 GL 45 grün 10 Stück
11745434 GL 45 grau 10 Stück
6 options
Artikelnummer. 11725434
Marke: DWK Life Sciences 293382802
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Schraubverschluss mit zuverlässiger Dichtung.
Erhältlich in den Farben Blau, Grün, Gelb und Grau mit farblich passenden Ausgießringen. Das Auseinanderhalten von Medien wird vereinfacht, Vertauschen von Schraubverschlüssen und ein Verschleppen von Substanzen ist praktisch ausgeschlossen.
  • Mit integrierter Lippendichtung und Ausgießring für tropfenfreies Entnehmen und sauberes, sicheres Arbeiten
  • Mit Ausgießring für tropfenfreies Entnehmen
  • Die deutliche Kennzeichnung verhindert ein Vertauschen von Verschlüssen und damit die Verschleppung von Substanzen
  • Kompatibel mit allen GL 45 Gewinden und dadurch vielseitig einsetzbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe gelb
Beschreibung Schraubverschluss
Zur Verwendung mit (Anwendung) Autoklavieren von Medien und Reagenzien; Kurzzeitaufbewahrung von Proben und Medien; Farbcodierung und -kennzeichnung
Material Polypropylen
Menge 10/Packung
Gewindegröße (metrisch) GL 45
Durchmesser (metrisch) 54 mm