Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
Wegen ihrer Form eignen sich Spitzkolben besonders zur Verabeitung von Kleinstmengen. Der Normschliff ermöglicht einen passgenauen Anschluss an weitere Schliffbauteile wie Kolonnen, Thermometer, Tropftrichter usw.
- Durch konische Form ideal für kleine Reaktionen geeignet
- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Tekniske data
Tekniske data
| Durchmesser (metrisch) Basis | 40 mm |
| Kapazität (metrisch) | 25 mL |
| Material | Borosilikatglas 3.3 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kleine Reaktionen; Destillation; Extraktion; Anschluss an andere Glasgefäße; Erhitzen kleiner Mengen; Geeignet für Heizbäder und -mäntel; Verdampfen von Flüssigkeiten; Geeignet für die Montage auf Stativen |
| Anzahl pro Packung | 10 St./Packung |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?