Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Petrischale, gepresst
Artikelnummer. 11726958 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
100 mm
100 x 15 mm
100 x 20 mm
Typ:
mit Drittelteilung
mit Halbteilung
mit Viertelteilung
ohne Teilung
Packungsgröße:
10 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Typ Packungsgröße
11726958 100 mm mit Viertelteilung 10 Stück
10132101 100 mm mit Halbteilung 10 Stück
10142101 100 mm mit Drittelteilung 10 Stück
10796771 100 x 20 mm ohne Teilung 10 Stück
15585016 100 x 15 mm ohne Teilung 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11726958 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 217524801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.00 €
    132.90 € / 10 Stück
    Sparen 26.10 €
    16% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Petrischalen werden für die Kultivierung von Bakterien, Hefen, Pflanzen- und Tierzellen auf festen Medien verwendet.
Die Kultivierung von Mikroorganismen kann auf einem gelartigen Nährmedium erfolgen, das in eine flache, runde, transparente Schale mit Deckel (die sogenannte Petrischale) gelegt wird. Durch das Festgel wird das Mischen der Mikroorganismen verhindert und größere Zellkulturansammlungen (Kolonien) können wachsen. DURAN™ Petrischalen werden aus Borosilikatglas 3.3 in einem speziellen Herstellungsverfahren hergestellt. Sie ermöglichen eine gleichmäßige Verteilung des Kulturmediums und garantieren eine verzerrungsfreie Sicht. Die Deckel der DURAN™ Petrischalen ruhen direkt auf dem unteren Teil und verhindern so Turbulenzen des hervorstehenden Luftraums. Dies eignet sich gut für Reaktionen mit langen Inkubationszeiten, bei hohen Temperaturen oder mit empfindlichen Kulturmedien.
  • Erleichterte fraktionierte Verdünnungsverschmierungen durch Unterteilung (in 2, 3 oder 4 Teile)
  • Erhältlich als mit zwei, drei oder vier Sektionen oder ohne Sektionierung
  • Gepresst
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Borosilikatglas (3.3)
Typ mit Viertelteilung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kultivierung auf verschiedenen Kulturmedien gleichzeitig unter den gleichen Bedingungen; Wachstum und Kultivierung von Mikroorganismen; Kultivierung auf Festgel-Kulturmedium; Mikroskopie von Mikroorganismen; Zellkultur
Anzahl pro Packung 10 St./Packung
Durchmesser (metrisch) 100 mm