Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Autoklavenflasche
Artikelnummer. 16641076 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
16641076 2000 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16641076 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 219946305
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Geformte Borosilikatflasche aus 3.3 Glas zum Autoklavieren und Lagern steriler Flüssigkeiten, kompatibel mit selbstentlüftenden 45 mm-Gummikappen
  • Vollständig kompatibel mit selbstentlüftendem 45 mm-Gummidichtkappe STERIS NC003 Verschluss
  • Autoklavierbar bei 121 °C
  • Jahrzehntelanger bewährter und zuverlässiger Einsatz in gnotobiotischen Kernanlagen
  • Borosilikatglas 3.3, bekannt für sein hervorragendes thermisches Leistungsverhalten und hohe Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien.
  • Hochreines, klares USP/EP/JP Typ I Glas
  • Code für die Rückverfolgbarkeit der Herstellungscharge
  • Leicht ablesbare doppelte Graduierungen, von denen man entweder das noch enthaltene oder das bereits ausgegossene Flüssigkeitsvolumen ablesen kann
  • Aufgebrannter, äußerst haltbarer weißer Aufdruck
  • Einzelflasche verpackt für einfache Bestellung, Handhabung und Lagerung
Spezifikation
Flaschenoberfläche Glas
Kapazität (metrisch) 2000 mL
Reinigung Kompatibel mit Labor-Waschmaschinen
Farbe Klar
Innendurchmesser (metrisch) Hals 32,5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampf-/Autoklavsterilisation von Wasser und Medien; Lagerung steriler Flüssigkeiten und Medien
Höhe (metrisch) mit Verschluss 255 mm
Material Borosilikatglas (3.3)
Max. Temperatur (metrisch) 500 °C
Menge 1
Sterilität Nicht steril
Gewicht (metrisch) 935 g
Graduierungen 500 bis 1800
Halsausführung Tapered Crimp
Closure Included Nein
Graduated Ja
Öffnung Narrow
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität
Zur Verwendung mit (Geräte) 45 mm aufsteckbare Gummikappe
Verschlussgröße 45 mm
Durchmesser (metrisch) 127 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 68 oz.
Form Rund
Zertifizierung/Konformität
DIN ISO 3585.
Glas Typ I gemäß den Anforderungen des aktuellen US-Arzneibuchs USP <660>. Behälter – Glas.
Glastyp I gemäß den Anforderungen des aktuellen Europäischen Arzneibuchs EP (3.2.1) Glasbehälter für den pharmazeutischen Gebrauch.
Glas Typ I gemäß den Anforderungen des aktuellen japanischen Arzneibuchs JP <7.01> Test für Glasbehälter für Injektionszwecke.
Die Kalibrierungsergebnisse von volumetrischen Geräten mit diesem Zertifikat beziehen sich auf genau eine Kalibriercharge.
Dieses Chargenzertifikat bestätigt, dass die von USP geforderten Fehlergrenzen der ASTM Klasse A erfüllt sind. Das Zertifikat zeichnet den Mittelwert, die Standardabweichung der Charge und das Ausstellungsdatum auf.
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Laborflasche