Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Pulvertrichter, mit kurzem, weitem Stiel
Artikelnummer. 11786948 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
55 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
160 mm
200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. Oberer Durchmesser (metrisch) unitSize
11786948 120 mm 10 Stück
11757981 70 mm 10 Stück
11767981 100 mm 10 Stück
11716828 55 mm 10 Stück
11726828 80 mm 10 Stück
10433721 160 mm 1 Stück
10495831 200 mm 1 Stück
7 options
Artikelnummer. 11786948
Marke: DWK Life Sciences 213545102
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ein Pulvertrichter ermöglicht ein sauberes Umfüllen von Feststoffen und Pulvern.
Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen ist eine gängige Arbeitsmethode, bei der der Trichter Anwendung findet. Aufgrund seiner Form kann der Trichter eine relativ große Menge von Flüssigkeit oder Feststoff aufnehmen und diese durch eine Verengung in ein Gefäß mit kleiner(er) Öffnung überführen. Trichter gibt es in unterschiedlichen Größen und Ausführungen, die entsprechend ihres Anwendungsbereichs ausgewählt werden.
  • Mit kurzem und weitem Stiel
  • Durch großen Stieldurchmesser geeignet zum Umfüllen von Feststoffen
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 120 mm
Material Boro 3.3
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Übertragung von pulverförmigen Substanzen und Granulaten; Verschütten von Substanzen wird verhindert; transferieren
Menge 10 St./Packung