Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Pulvertrichter, mit kurzem, weitem Stiel
Ein Pulvertrichter ermöglicht ein sauberes Umfüllen von Feststoffen und Pulvern.
50.20 € - 379.00 €
Spezifikation
Material | Boro 3.3 |
---|---|
Autoklavierbar | ja |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Übertragung von pulverförmigen Substanzen und Granulaten; Verschütten von Substanzen wird verhindert; transferieren |
Produktcode | Marke | Oberer Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Oberer Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11757981
|
DWK Life Sciences
213543804 |
70 mm |
217.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11767981
|
DWK Life Sciences
213544603 |
100 mm |
258.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11716828
|
DWK Life Sciences
213543307 |
55 mm |
175.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11726828
|
DWK Life Sciences
213544106 |
80 mm |
177.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11786948
|
DWK Life Sciences
213545102 |
120 mm |
379.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10433721
|
DWK Life Sciences
213545505 |
160 mm |
50.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10495831
|
DWK Life Sciences
213546107 |
200 mm |
58.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen ist eine gängige Arbeitsmethode, bei der der Trichter Anwendung findet. Aufgrund seiner Form kann der Trichter eine relativ große Menge von Flüssigkeit oder Feststoff aufnehmen und diese durch eine Verengung in ein Gefäß mit kleiner(er) Öffnung überführen. Trichter gibt es in unterschiedlichen Größen und Ausführungen, die entsprechend ihres Anwendungsbereichs ausgewählt werden.- Mit kurzem und weitem Stiel
- Durch großen Stieldurchmesser geeignet zum Umfüllen von Feststoffen
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Boro 3.3 | |
ja | |
Übertragung von pulverförmigen Substanzen und Granulaten; Verschütten von Substanzen wird verhindert; transferieren |