Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Premium Flasche, transparent, mit DIN 168-1 Gewinde, GL 45, graduiert
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteBeschreibung
Der DURAN™ Die hochwertigen GL 45 Laborflaschen werden aus hochreinem, klarem USP/EP Typ I Borosilikatglas 3.3 geformt, das für seine hervorragende Wärmeleistung und hohe Beständigkeit gegenüber chemischen Angriffen bekannt ist. Die Premiumflaschen eignen sich ideal für Hochtemperaturanwendungen: Die Temperaturwechselbeständigkeit der Glasflasche ist für einen Temperaturunterschied von 160 °C °zertifiziert und wird mit einem Hochtemperatur-Fluorpolymer-Schraubverschluss (PFA) und einem Ausgießring kombiniert, die für den Einsatz bis zu 200 °C geeignet °sind. Eine Kombination aus Hochleistungsmaterialien und robusten ISO Die Konstruktion 4796-1 gewährleistet eine lange Lebensdauer. Die Flaschen verfügen über eine doppelt graduierte Skala für das Füllvolumen und eine umgekehrte Skala für das Ausgießen. Das Markierungsfeld und der Code für die Rückverfolgbarkeit der Herstellungscharge sind in permanenter weißer Emailfarbe gedruckt.
- Zusätzliche Graduierungsmarken und eine entgegengesetzte Skalierung (genau bis ±5 %) vereinfachen das Ablesen des Füllstands sowie der entnommenen Menge
- Farbstofffreies Produkt
- Zuverlässige Abdichtung durch PTFE-beschichtete Kappeneinlage
- TÜV-geprüfte Temperaturwechselbeständigkeit von 160 K
- Komplett mit PFA-Ausgießring und Kappe
- Standardisiertes GL-Gewinde und passendes Kappensystem für besonders dichte Abdichtung und einfaches, sauberes Ausgießen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Autoklavieren von Medien und Reagenzien; Zubereitung von Medien und Reagenzien; Probennahme; Kultivierungsgefäß; Aufbewahrung und Transport von Medien und Reagenzien; Versand |
| Gewindegröße (metrisch) | GL 45 |
| Höhe (metrisch) | 105 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 56 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |