Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Premium Flasche, transparent, mit DIN 168-1 Gewinde, GL 45, graduiert
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Die DURAN™ GL 45 Premiumflaschen sind aus hochreinem, klarem USP/EP Typ I Borosilikatglas 3.3 geformt, das für sein hervorragendes thermisches Verhalten und seine hohe Beständigkeit gegen chemische Einflüsse bekannt ist. Die Premiumflaschen eignen sich ideal für Hochtemperatur-Anwendungen: Die Temperaturwechselbeständigkeit der Glasflasche ist für eine Differenz von 160 °C zertifiziert und wird komplettiert mit einem Hochtemperatur-Schraubverschluss aus Fluorpolymer (PFA) und einem Ausgießring, die für den Einsatz bis 200 °C geeignet sind. Eine Kombination aus Hochleistungswerkstoffen und robustem ISO 4796-1-Design sorgt für eine lange Lebensdauer. Die Flaschen verfügen über eine doppelte Skala für das Befüllen und eine umgekehrte Skala für das Ausgießen. Das Beschriftungsfeld und der Retrace Code zur Rückverfolgbarkeit der Fertigung sind in dauerhafter weißer Emaille aufgedruckt.
- Zusätzliche Teilstriche und eine entgegengesetzte Skalierung (bis auf ± 5 % genau) vereinfachen das Ablesen des Füllstandes sowie der entnommenen Menge
- Auslaugen von Farbstoffen ausgeschlossen, da keine Farbzusätze enthalten sind
- Hohe Dichtigkeit durch PTFE-beschichtete Silikondichtung
- Mehr Sicherheit und Verlässlichkeit für den Anwender durch das Chargenzertifikat und die TÜV geprüfte Temperaturwechsel-beständigkeit von 160 K
- Komplett mit Verschluss und Ausgießring aus TpCh260 (ähnlich PFA)
- Genormtes GL-Gewinde und abgestimmte Verschluss-Systeme für besonders dichten Verschluss und einfaches, sauberes Ausgießen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Autoklavieren von Medien und Reagenzien; Zubereitung von Medien und Reagenzien; Probennahme; Kultivierungsgefäß; Aufbewahrung und Transport von Medien und Reagenzien; Versand |
| Enthält | mit Premium-Schraubverschluss und Ausgießring |
| Material | Borosilikatglas (3.3), PFA/PFA, PTFE/Silikonschicht |
| Menge | 10 St./Packung |
| Gewindegröße (metrisch) | GL 45 |
| Verschlussmaterial | PFA/PFA, PTFE/Silikonschicht |
| Durchmesser (metrisch) | 70 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |