Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ pressure plus+ GL 45 Laborflasche, klar und protect+ kunststoffbeschichtet
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17976762 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1 l
Packungsgröße:
10 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
17976762 100 ml 10 Stück
17986762 250 ml 10 Stück
17996762 500 ml 10 Stück
17916772 1 l 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17976762 Lieferant DWK Life Sciences™ Lieferanten-Nr. 218152484
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Druck- und vakuumbeständige Laborflaschen aus Glas mit Kunststoff-Sicherheitsbeschichtung. Schraubverschluss und Ausgießring sind nicht enthalten.
Der DURAN™ Die mit Pressure Plus+ GL 45 Protect+ beschichteten Flaschen bieten eine sicherere Option für Laboranwendungen, die mit Vakuum oder Druck verbunden sind. Standardmäßige Laborglasflaschen sind nicht dafür ausgelegt, Druckunterschieden sicher standzuhalten. Dank einer modifizierten Geometrie weisen die pressure plus+ Flaschen eine garantierte Druckbeständigkeit auf und bieten somit optimale Sicherheit für Benutzer und Inhalt. Die spezielle Geometrie entspricht weiterhin ISO 4796-1:2016 zur Aufrechterhaltung der Instrumentenkompatibilität. Die pressure plus+ Flaschen sind nach DIN EN 1595 zertifiziert.
Die Flaschen werden aus hochreinem, klarem Borosilikatglas des Typs I gemäß USP/EP 3.3 geformt, das für seine idealen thermischen Eigenschaften und seine hohe Beständigkeit gegenüber chemischen Einflüssen bekannt ist. Das Glas ist mit einer transparenten Polyamid-PA12-Kunststoffbeschichtung versehen, die im Falle eines Bruchs durch Aufprall Schutz für den Benutzer und den Inhalt bietet. Die Flaschen verfügen über eine gut lesbare, abgestufte Volumenskala, die in einem markanten blauen Emaille aufgedruckt ist. Permanenter Code auf jeder Flasche für die Rückverfolgbarkeit von Herstellungschargen.
  • Hergestellt aus Borosilikatglas 3.3, PA 12
  • Zertifizierte Vakuum- und Druckbeständigkeit von -1 bar bis +1,5 bar (DIN EN 1595) dank modifizierter Geometrie (basierend auf ISO 4796-1)
  • Die Polyamid-12-Sicherheitsbeschichtung bietet Schutz vor Kratzern, Auslaufen und Splittern bei Bruch durch Stöße.
  • Die Kunststoff-Sicherheitsbeschichtung sorgt für einen verbesserten und sichereren Halt.
  • Spezielle Geometrie entspricht weiterhin ISO 4796-1:2016 zur Aufrechterhaltung der Instrumentenkompatibilität
  • Optimale Sicherheit für Arbeiten unter Druck und geeignet für den Einsatz unter Hochvakuum
  • Eingebrannt, hochbeständige blaue Keramik zur optischen Unterscheidung von der Standard-Laborflasche
  • Die Kunststoff-Sicherheitsbeschichtung ist reinraumzertifiziert (Fraunhofer IPA-geprüft). DEVICE™
  • Zertifiziertes, FDA- und EU-konformes, lebensmittelkonformes Beschichtungsmaterial
  • Beim Beschichtungsverfahren werden keine flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) oder Isocyanate verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 3,4 oz.
Beschichtung Sicherheitsbeschichtung aus Kunststoff
Farbe Klar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vakuumfiltration, Entnahme von flüssigen Proben unter Druck, Lagerung von volatilen Lösungsmitteln, Lagerung von gasbildenden Materialien
Material Borosilikatglas (3.3)
Menge 10 Flaschen
Sterilität Nicht steril
Gewicht (metrisch) 0.172 kg
Gewindegröße (metrisch) GL45
Zertifizierung/Konformität CoC
Closure Included Nein
Graduated Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 100 mm
Produkttyp Laborflasche
Verschlussgröße 45
Durchmesser (metrisch) 56 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar