Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ protect+ Graduierte Braunglas-Laborflasche mit DIN 168-1 Gewinde
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17996782 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
5 l
Gewindegröße (metrisch):
GL 25
GL 32
GL 45
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
6 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Gewindegröße (metrisch) Packungsgröße
17996782 100 ml GL 45 10 Stück
17976782 25 ml GL 25 10 Stück
17946772 50 ml GL 32 10 Stück
17906792 250 ml GL 45 10 Stück
17936792 500 ml GL 45 10 Stück
17956792 1 l GL 45 10 Stück
17966792 2 l GL 45 6 Stück
17976792 5 l GL 45 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17996782 Lieferant DWK Life Sciences™ Lieferanten-Nr. 218062487
Grundlagen für die Vorbereitung und Lagerung
Verwenden Sie den Aktionscode 27996
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 08-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Multifunktionale Laborflaschen aus bernsteinfarbenem Glas mit UV-Schutz und einer schützenden Sicherheitsbeschichtung.
DURAN™ GL ISO Seit ihrer Einführung im Jahr 1972 haben sich diese Flaschen zu idealen multifunktionalen Laborflaschen entwickelt. Die mit der Sicherheitsbeschichtung protect+ versehene Version der Flaschen vereint das Beste aus beiden Welten: Im Inneren befindet sich praktisch inertes Borosilikatglas des Typs I gemäß USP/EP 3.3, außen eine schützende Sicherheitskunststoffschicht. Die Flaschen werden aus hochreinem Klarglas oder außen bernsteinfarbenem Klarglas geformt, das anschließend mit einer durchscheinenden Polyamid-PA-12-Beschichtung versehen wird, um die Gefahren durch Glassplitter und Flüssigkeitsspritzer im Falle eines Bruchs zu verringern.
Die Kombination aus Hochleistungsmaterialien und robuster Konstruktion sorgt für eine kosteneffiziente Nutzungsdauer. Die Flaschen verfügen über eine gut lesbare, abgestufte Volumenskala. Auf jeder Flasche ist ein Rückverfolgungscode aufgedruckt, der die Rückverfolgbarkeit der Produktionscharge ermöglicht. Das Bernstein DURAN™ Die Ausführung in Glasflaschen gewährleistet, dass lichtempfindliche Inhalte vor den Auswirkungen der Photodegradation geschützt sind. Der Schutz gegen UV-Licht erfüllt die internationalen USP/EP-Standards. Alle protect+ beschichteten Flaschen werden mit aufsteckbaren Schutzkappen geliefert, um das Innere der Flaschen während des Vertriebs vor Verunreinigungen zu schützen. Passende Schraubverschlüsse und Ausgießringe können separat bestellt werden. Erhältlich in einer breiten Palette von Flaschengrößen von 25 ml bis 5 l und Halsgrößen GL 25 bis GLS 80™ breites Maul.
  • Hergestellt aus bernsteinfarbenem Borosilikatglas 3.3 und Polyamid
  • Standardisiertes GL-Gewinde, kompatibel mit dem passenden Verschlusssystem für besonders dichte Abdichtung und einfaches, sauberes Ausgießen
  • Die protect+ Sicherheitsbeschichtung bietet Schutz vor Kratzern, Auslaufen* und Splittern* (*gilt nur für Flaschen mit einem Volumen von 2000 ml oder weniger).
  • UV-Schutz USP (Spektrale Transmission) und EP (3.2.1)-konform
  • Weniger als 10 % spektrale Transmission zwischen 290 nm und 450 nm
  • Die ausschließliche äußere Anwendung der bernsteinfarbenen Sicherheitsbeschichtung gewährleistet, dass die Innenflächen den geltenden Standards entsprechen. DURAN™ Glaseigenschaften
  • Lieferung erfolgt ausschließlich als sicherheitsbeschichtete Glasflasche (Schraubverschlüsse und Ausgießringe müssen separat bestellt werden).
  • Leicht ablesbare Skala mit Graduierungsmarkierungen zum Abschätzen des Inhalts
  • Die 25-ml-Flasche verfügt über einen speziell geformten Glasrand für besseres Ausgießen, sodass kein zusätzlicher Kunststoff-Ausgießring benötigt wird.
  • Sichere Lagerung und sicherer Versand von pharmazeutischen Wirkstoffpulvern mit hoher Wirkstoffkonzentration (HPAPIs)
  • Beim Beschichtungsverfahren werden keine flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) oder Isocyanate verwendet.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Farbe Bernstein
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vorbereitung lichtempfindlicher Medien und Reagenzien, sichere Lagerung und Versand von lichtempfindlichen, hochwirksamen pharmazeutischen Wirkstoffen (HPAPIs) in Pulverform, Proben- oder Erntebehälter, Sammelgefäß, Lagerung von lichtempfindlichen Medien und Reagenzien, Transport und Versand
Material Borosilikatglas (3.3)
Menge 10 Flaschen
Sterilität Nicht steril
Gewicht (metrisch) 0.159 kg
Gewindegröße (metrisch) GL 45
Closure Included Nein
Graduated Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 110 mm
Verschlussgröße 45
Durchmesser (metrisch) 56 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 3,4 oz.
Form Rund
Zertifizierung/Konformität CoC
Produkttyp Laborflasche