Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ protect+ Laborflasche, braun, weithalsig, Kunststoff sicherheitsüberzogen, nur Flasche, graduiert
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Beschreibung
1972. Die kunsttsoffbeschichtete Version der Flaschen protect+ kombiniert das Beste aus beiden Welten: praktisch inertes USP/EP Typ I Borosilikatglas 3.3 auf der Innenseite und eine schützende Sicherheitskunststoffschicht auf der Außenseite. Die Flaschen werden aus hochreinem Klarglas oder aus außen verspiegeltem Klarglas geformt, das anschließend mit einer lichtdurchlässigen Polyamid PA 12-Beschichtung versehen wird, um die Gefahr von Glasbruch und Flüssigkeitsspritzern im Falle eines Bruchs zu verringern.
Die Kombination aus Hochleistungsmaterialien und robustem Design sorgt für eine kosteneffiziente Nutzungsdauer. Die Flaschen sind mit einer leicht ablesbaren Volumenskala versehen. Auf jeder Flasche ist ein Retrace Code aufgedruckt, der die Rückverfolgbarkeit der Produktionscharge ermöglicht. Die verspiegelten DURAN™ Glasflaschen gewährleisten, dass lichtempfindliche Inhalte vor den Auswirkungen der Photodegradation geschützt sind. Der Schutz gegen ultraviolettes Licht entspricht den internationalen USP/EP-Standards. Alle protect+ beschichteten Flaschen werden mit aufsteckbaren Schutzkappen geliefert, um das Innere der Flaschen vor Verunreinigungen während des Vertriebs zu schützen. Passende Schraubverschlüsse und Ausgießringe können separat bestellt werden.
Erhältlich in einer breiten Palette von Flaschen-Nennkapazitäten von 25 mL bis 5 Liter und in den Halsgrößen GL 25 bis GLS 80™ Weithals.
- Hergestellt aus braunem Borosilikatglas 3. 3 und Polyamid
- Kompatibel mit passendem Verschlusssystem für besonders dichtes Verschließen und einfaches, sauberes Ausgießen
- Die protect+ Sicherheitsbeschichtung bietet Schutz vor Kratzern, Auslaufen* und Splittern* (* gilt nur für Flaschen mit 2000 ml und weniger)
- Die protect+ Sicherheitsbeschichtung bietet Schutz vor Kratzern, Auslaufen* und Splittern* (* gilt nur für Flaschen mit 2000 ml und weniger)
- UV-Schutz USP (Spektrale Transmission) und EP (3.2.1) konform. Weniger als 10 % spektrale Transmission zwischen 290 nm und 450 nm.
- Durch die nur äußerlich aufgebrachte Bernsteinfarbe und die Sicherheitsbeschichtung wird sichergestellt, dass die inneren Oberflächen die Standard-DURAN™ Glaseigenschaften aufweisen
- Nur als sicherheitsbeschichtete Glasflasche geliefert. Die Schraubverschlüsse und Ausgießringe müssen separat bestellt werden.
- Leicht ablesbare Skala mit Teilstrichen zur Abschätzung des Inhalts
- Sichere Lagerung und Versand von pulverförmigen hochwirksamen pharmazeutischen Wirkstoffen (HPAPIs) in loser Schüttung
- Beschichtungsprozess verwendet keine flüchtigen organischen Verbindungen VOCs oder Isocyanate
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1 l |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 33.8 oz. |
| Farbe | Braun |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Vorbereitung lichtempfindlicher Medien und Reagenzien, sichere Lagerung und Versand von lichtempfindlichen, hochwirksamen pharmazeutischen Wirkstoffen (HPAPIs) in Pulverform, Proben- oder Erntebehälter, Sammelgefäß, Lagerung von lichtempfindlichen Medien und Reagenzien, Transport und Versand |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Menge | 10 Flaschen |
| Sterilität | Unsteril |
| Gewicht (metrisch) | 0.662 kg |
| Gewindegröße (metrisch) | GLS 80 |
| Zertifizierung/Konformität | CoC |
| Mehr anzeigen |