Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ protect+ Graduierte bernsteinfarbene Laborflasche mit Weithals
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteBeschreibung
Die mit der Sicherheitsbeschichtung protect+ versehene Version der Flaschen vereint das Beste aus beiden Welten: Im Inneren befindet sich praktisch inertes Borosilikatglas des Typs I gemäß USP/EP 3.3, außen eine schützende Sicherheitskunststoffschicht. Die Flaschen werden aus hochreinem Klarglas oder außen bernsteinfarbenem Klarglas geformt, das anschließend mit einer durchscheinenden Polyamid-PA-12-Beschichtung versehen wird, um die Gefahren durch Glassplitter und Flüssigkeitsspritzer im Falle eines Bruchs zu verringern.
Die Kombination aus Hochleistungsmaterialien und robuster Konstruktion sorgt für eine kosteneffiziente Nutzungsdauer. Die Flaschen verfügen über eine gut lesbare, abgestufte Volumenskala. Auf jeder Flasche ist ein Rückverfolgungscode aufgedruckt, der die Rückverfolgbarkeit der Produktionscharge ermöglicht. Das Bernstein DURAN™ Die Ausführung in Glasflaschen gewährleistet, dass lichtempfindliche Inhalte vor den Auswirkungen der Photodegradation geschützt sind. Der Schutz gegen UV-Licht erfüllt die internationalen USP/EP-Standards. Alle protect+ beschichteten Flaschen werden mit aufsteckbaren Schutzkappen geliefert, um das Innere der Flaschen während des Vertriebs vor Verunreinigungen zu schützen. Passende Schraubverschlüsse und Ausgießringe können separat bestellt werden. Erhältlich in einer breiten Palette von Flaschengrößen von 25 ml bis 5 l und Halsgrößen GL 25 bis GLS 80™ breites Maul.
- Hergestellt aus bernsteinfarbenem Borosilikatglas 3.3 und Polyamid
- Kompatibel mit dem passenden Verschlusssystem für besonders dichte Abdichtung und einfaches, sauberes Ausgießen
- Die protect+ Sicherheitsbeschichtung bietet Schutz vor Kratzern, Auslaufen* und Splittern* (*gilt nur für Flaschen mit einem Volumen von 2000 ml oder weniger).
- UV-Schutz USP (Spektrale Transmission) und EP (3.2.1)-konform
- Weniger als 10 % spektrale Transmission zwischen 290 nm und 450 nm
- Die ausschließliche äußere Anwendung der bernsteinfarbenen Sicherheitsbeschichtung gewährleistet, dass die Innenflächen den geltenden Standards entsprechen. DURAN™ Glaseigenschaften
- Lieferung erfolgt ausschließlich als sicherheitsbeschichtete Glasflasche (Schraubverschlüsse und Ausgießringe müssen separat bestellt werden).
- Leicht ablesbare Skala mit Graduierungsmarkierungen zum Abschätzen des Inhalts
- Sichere Lagerung und sicherer Versand von pharmazeutischen Wirkstoffpulvern mit hoher Wirkstoffkonzentration (HPAPIs)
- Beim Beschichtungsverfahren werden keine flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) oder Isocyanate verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 3,5 L |
| Farbe | Bernstein |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Vorbereitung lichtempfindlicher Medien und Reagenzien, sichere Lagerung und Versand von lichtempfindlichen, hochwirksamen pharmazeutischen Wirkstoffen (HPAPIs) in Pulverform, Proben- oder Erntebehälter, Sammelgefäß, Lagerung von lichtempfindlichen Medien und Reagenzien, Transport und Versand |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Menge | 1 Flasche |
| Sterilität | Nicht steril |
| Gewicht (metrisch) | 1.377 kg |
| Gewindegröße (metrisch) | GLS 80 |
| Closure Included | Nein |
| Graduated | Ja |
| Mehr anzeigen |