Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ protect+ Laborflasche, klar, kunststoffbeschichtet, mit Gewinde DIN 168-1, graduiert
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17986782 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
3,5 L
5 l
Gewindegröße (metrisch):
GL 25
GL 32
GL 45
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 17986782
Marke: DWK Life Sciences™ 218053688
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Multifunktionale Laborflaschen aus Glas mit Kunststoffbeschichtung.
DURAN™ GL ISO-Flaschen haben sich seit ihrer Einführung im Jahr 1972 zum Goldstandard unter den multifunktionalen Laborflaschen entwickelt. Die kunstoffbeschichtete Variante protect+ vereint das Beste aus beiden Welten: innen nahezu inertes USP/EP Typ I Borosilikatglas 3.3 und außen eine schützende Sicherheitskunststoffschicht. Die Flaschen werden aus hochreinem Klarglas oder aus außen verspiegeltem Klarglas geformt, das anschließend mit einer lichtdurchlässigen Polyamid PA 12-Beschichtung versehen wird, um die Gefahr von Glasbruch und Flüssigkeitsspritzern im Falle eines Bruchs zu verringern.
Die Kombination aus Hochleistungsmaterialien und robustem Design sorgt für eine kosteneffiziente Nutzungsdauer. Die Flaschen sind mit einer leicht ablesbaren Volumenskala versehen. Auf jeder Flasche ist ein Retrace Code aufgedruckt, der die Rückverfolgbarkeit der Produktionscharge ermöglicht. Die verspiegelten DURAN™ Glasflaschen gewährleisten, dass lichtempfindliche Inhalte vor den Auswirkungen der Photodegradation geschützt sind. Der Schutz gegen ultraviolettes Licht entspricht den internationalen USP/EP-Standards. Alle protect+ beschichteten Flaschen werden mit aufsteckbaren Schutzkappen geliefert, um das Innere der Flaschen vor Verunreinigungen während des Vertriebs zu schützen. Passende Schraubverschlüsse und Ausgießringe können separat bestellt werden. Erhältlich in einer breiten Palette von Flaschen-Nennkapazitäten von 25 mL bis 5 Liter und in den Halsgrößen GL 25 bis GLS 80™ Weithals.
  • Hergestellt aus Polyamid-beschichtetem DURAN™ Borosilikatglas 3.3. DURAN™ ist ein neutrales Glas, klassifiziert als Glastyp I gemäß USP , EP (3.2.1) und JP , und erfüllt die Anforderungen von ASTM E438, Typ I, Klasse A
  • Verringerung der Gefahr von Glasbruch und Flüssigkeitsspritzern im Falle eines Bruchs
  • Die äußere Polymerbeschichtung bietet Schutz vor Kratzern, Auslaufen* und Splittern* (* gilt nur für Flaschen bis 2000 ml)
  • Die Sicherheitsbeschichtung aus Polyamid 12 hat eine hohe chemische Beständigkeit
  • Die Schutzbeschichtung bietet einen verbesserten, sicheren Griff
  • Beschichtung ist reinraumzertifiziert Fraunhofer IPA TESTED DEVICE™
  • Zertifizierter FDA- und EU-Lebensmittelkontakt Sicheres Beschichtungsmaterial
  • Sichere Lagerung und Versand von pulverförmigen, hochwirksamen pharmazeutischen Wirkstoffen (HPAPI)
  • Lieferung mit aufsteckbarer Staubschutzhaube
  • Das Beschichtungsverfahren verwendet keine flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) oder Isocyanate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8,5 oz.
Farbe Klar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vorbereitung von Medien und Reagenzien, sichere Lagerung und Versand von losen hochwirksamen aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen (HPAPIs), Proben- oder Erntesammelbehälter, Kultivierungsgefäß, Lagerung von Medien und Reagenzien, Transport und Versand, Flüssigkeitsbehälter
Material Borosilikatglas (3.3)
Menge 10 Flaschen
Sterilität Unsteril
Gewicht (metrisch) 0.242 kg
Gewindegröße (metrisch) GL 45
Zertifizierung/Konformität CoC
Closure Included Nein
Graduated Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 143 mm
Produkttyp Laborflasche
Verschlussgröße 45
Durchmesser (metrisch) 70 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar