Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ protect+ Messflaschen für Labore mit DIN 168-1 Gewinde
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17996792 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
3,5 L
5 l
Gewindegröße (metrisch):
GL 25
GL 32
GL 45
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
6 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Gewindegröße (metrisch) Packungsgröße
17996792 5 l GL 45 1 Stück
17906772 25 ml GL 25 10 Stück
17926772 50 ml GL 32 10 Stück
17956772 100 ml GL 45 10 Stück
17986782 250 ml GL 45 10 Stück
17916792 500 ml GL 45 10 Stück
17946792 1 l GL 45 10 Stück
17926792 2 l GL 45 6 Stück
17986792 3,5 L GL 45 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17996792 Lieferant DWK Life Sciences™ Lieferanten-Nr. 218057381
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    447.74 €
    397.03 € / 1 Stück
    Sparen 50.71 €
    11% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Multifunktionale Laborflaschen aus Klarglas mit schützender Sicherheitsbeschichtung.
DURAN™ GL ISO Seit ihrer Einführung im Jahr 1972 haben sich diese Flaschen zu idealen multifunktionalen Laborflaschen entwickelt. Die mit der Sicherheitsbeschichtung protect+ versehene Version der Flaschen vereint das Beste aus beiden Welten: Im Inneren befindet sich praktisch inertes Borosilikatglas des Typs I gemäß USP/EP 3.3, außen eine schützende Sicherheitskunststoffschicht. Die Flaschen werden aus hochreinem Klarglas oder außen bernsteinfarbenem Klarglas geformt, das anschließend mit einer durchscheinenden Polyamid-PA-12-Beschichtung versehen wird, um die Gefahren durch Glassplitter und Flüssigkeitsspritzer im Falle eines Bruchs zu verringern.
Die Kombination aus Hochleistungsmaterialien und robuster Konstruktion sorgt für eine kosteneffiziente Nutzungsdauer. Die Flaschen verfügen über eine gut lesbare, abgestufte Volumenskala. Auf jeder Flasche ist ein Rückverfolgungscode aufgedruckt, der die Rückverfolgbarkeit der Produktionscharge ermöglicht. Das Bernstein DURAN™ Die Ausführung in Glasflaschen gewährleistet, dass lichtempfindliche Inhalte vor den Auswirkungen der Photodegradation geschützt sind. Der Schutz gegen UV-Licht erfüllt die internationalen USP/EP-Standards. Alle protect+ beschichteten Flaschen werden mit aufsteckbaren Schutzkappen geliefert, um das Innere der Flaschen während des Vertriebs vor Verunreinigungen zu schützen. Passende Schraubverschlüsse und Ausgießringe können separat bestellt werden. Erhältlich in einer breiten Palette von Flaschengrößen von 25 ml bis 5 l und Halsgrößen GL 25 bis GLS 80™ breites Maul.
  • Hergestellt aus Polyamid-beschichtetem DURAN™ Borosilikatglas 3.3
  • DURAN™ ist ein neutrales Glas, das gemäß der Norm als Glastyp I klassifiziert wird. USP , EP (3.2.1) und JP, und trifft ASTM Anforderungen gemäß E438, Typ I, Klasse A
  • Die Gefahren durch Glassplitter und Flüssigkeitsspritzer im Falle eines Bruchs verringern
  • Die äußere Polymerbeschichtung bietet Schutz vor Kratzern, Auslaufen* und Splittern* (*gilt nur für Flaschen mit einem Volumen von 2000 ml oder weniger).
  • Die Polyamid-12-Sicherheitsbeschichtung weist eine hohe Chemikalienbeständigkeit auf.
  • Die Schutzbeschichtung sorgt für einen verbesserten und sichereren Halt
  • Die Beschichtung ist reinraumzertifiziert und vom Fraunhofer IPA geprüft. DEVICE™
  • Zertifiziertes, FDA- und EU-konformes Beschichtungsmaterial, das für den Lebensmittelkontakt geeignet ist
  • Sichere Lagerung und sicherer Versand von pharmazeutischen Wirkstoffpulvern mit hoher Wirkstoffkonzentration (HPAPIs)
  • Inklusive aufsteckbarer Staubschutzhaube
  • Beim Beschichtungsverfahren werden keine flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) oder Isocyanate verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5 l
Farbe Klar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vorbereitung von Medien und Reagenzien, sichere Lagerung und Versand von losen hochwirksamen aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen (HPAPIs), Proben- oder Erntesammelbehälter, Kultivierungsgefäß, Lagerung von Medien und Reagenzien, Transport und Versand, Flüssigkeitsbehälter
Material Borosilikatglas (3.3)
Menge 1 Flasche
Sterilität Nicht steril
Gewicht (metrisch) 2.05 kg
Gewindegröße (metrisch) GL 45
Closure Included Nein
Graduated Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 330 mm
Verschlussgröße 45
Durchmesser (metrisch) 182 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 169,1 oz.
Form Rund
Zertifizierung/Konformität CoC
Produkttyp Laborflasche