Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Protect Laborflasche, Klarglas, mit DIN 168-1 Gewinde, kunststoffummantelt, graduiert
291.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21932" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21932" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 mL
1000 mL
100 mL
10 ml
15.000 mL
150 mL
20.000 mL
2000 mL
250 mL
25 mL
3500 mL
5000 mL
500 mL
50 mL
750 mL
Beschreibung
DURAN™ Original GL Laborflaschen sind seit ihrer Einführung im Jahr 1972 zum Goldstandard multifunktionaler Laborflaschen geworden. Die Flaschen sind aus hochreinem, klarem USP/EP Typ I Borosilikatglas 3.3 geformt, das für sein hervorragendes thermisches Verhalten und seine hohe Beständigkeit gegen chemische Einflüsse bekannt ist. Eine Kombination aus Hochleistungswerkstoffen und robustem ISO 4796-1-Design sorgt für eine lange Lebensdauer. Durch den Einsatz einer verschmolzenen, externen Braunfärbung werden lichtempfindliche Materialien vor den Auswirkungen der Photodegradation geschützt. Der Schutz gegen ultraviolettes Licht entspricht den internationalen USP/EP Standards und hält über die gesamte Lebensdauer der Flasche. Die braunfarbenen Flaschen verfügen über eine leicht lesbare, abgestufte Volumenskala und ein Beschriftungsfeld aus dauerhaft weißer Emaille. Die dauerhaft aufgedruckte Chargenkennung (Retrace Code) auf jeder Flasche garantiert die vollständige Rückverfolgbarkeit der Fertigung. DURAN™ Original Laborflaschen in Braun werden mit oder ohne den bekannten, blauen Polypropylenverschluss und tropffreiem Ausgießring für den Einsatz bis 140 °C geliefert. Alle Komponenten sind bei 121 oder 134 °C vollständig autoklavierbar.
- Die Beschichtung bietet einen Kratz-, Auslauf*- und Splitterschutz* (* gilt nur für 5000 ml Flaschen und weniger)
- Hohe Beständigkeit und lange Lebensdauer durch die Beschichtung
- Genormtes GL-Gewinde und abgestimmte Verschluss-Systeme für besonders dichten Verschluss und einfaches, sauberes Ausgießen
- UV-Schutz bis ca. 380 nm Wellenlänge durch Außenbeschichtung
- Komplett mit blauem Schraubverschluss (PP, integrierte Lippendichtung) und Ausgießring (PP) für tropfenfreies Entnehmen und sauberes, sicheres Arbeiten
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
- Die Größen 10 und 25 ml haben einen speziell geformten Glasrand zum besseren Ausgießen, wodurch ein zusätzlicher Ausgießring aus Kunststoff entfällt
Spezifikation
Verschlussgröße | 45 mm |
Durchmesser (metrisch) | 95 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 8 in. |
Höhe (metrisch) | 203 mm |
Produkttyp | Safety-coated Bottle |
Kapazität (metrisch) | 750 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 25.4 oz. |
Beschichtung | Polyurethane |
Farbe | Clear |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 3.7 in. |