Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Protect Laborflasche, Klarglas, mit DIN 168-1 Gewinde, kunststoffummantelt, graduiert
Artikelnummer. p-7189501 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
2000 mL
3500 mL
5000 mL
10.000 mL
15.000 mL
20.000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11762312 100 mL 10 Stück
11782312 500 mL 10 Stück
11792312 1000 mL 10 Stück
10051192 25 mL 10 Stück
10041192 50 mL 10 Stück
11772312 250 mL -
10098060 5000 mL 1 Stück
11702322 2000 mL 10 Stück
10625131 10.000 mL 1 Stück
11659828 20.000 mL 1 Stück
11689898 150 mL 10 Stück
11629908 750 mL -
11669908 3500 mL -
13197216 15.000 mL 1 Stück
13417119 10 ml 10 Stück
15 options
Artikelnummer. 11762312
Marke: DWK Life Sciences 218052404
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Multifunktionale Laborflaschen mit schützender Kunststoffbeschichtung.
DURAN™ Original GL Laborflaschen sind seit ihrer Einführung im Jahr 1972 zum Goldstandard multifunktionaler Laborflaschen geworden. Die Flaschen sind aus hochreinem, klarem USP/EP Typ I Borosilikatglas 3.3 geformt, das für sein hervorragendes thermisches Verhalten und seine hohe Beständigkeit gegen chemische Einflüsse bekannt ist. Eine Kombination aus Hochleistungswerkstoffen und robustem ISO 4796-1-Design sorgt für eine lange Lebensdauer. Durch den Einsatz einer verschmolzenen, externen Braunfärbung werden lichtempfindliche Materialien vor den Auswirkungen der Photodegradation geschützt. Der Schutz gegen ultraviolettes Licht entspricht den internationalen USP/EP Standards und hält über die gesamte Lebensdauer der Flasche. Die braunfarbenen Flaschen verfügen über eine leicht lesbare, abgestufte Volumenskala und ein Beschriftungsfeld aus dauerhaft weißer Emaille. Die dauerhaft aufgedruckte Chargenkennung (Retrace Code) auf jeder Flasche garantiert die vollständige Rückverfolgbarkeit der Fertigung. DURAN™ Original Laborflaschen in Braun werden mit oder ohne den bekannten, blauen Polypropylenverschluss und tropffreiem Ausgießring für den Einsatz bis 140 °C geliefert. Alle Komponenten sind bei 121 oder 134 °C vollständig autoklavierbar.
  • Die Beschichtung bietet einen Kratz-, Auslauf*- und Splitterschutz* (* gilt nur für 5000 ml Flaschen und weniger)
  • Hohe Beständigkeit und lange Lebensdauer durch die Beschichtung
  • Genormtes GL-Gewinde und abgestimmte Verschluss-Systeme für besonders dichten Verschluss und einfaches, sauberes Ausgießen
  • UV-Schutz bis ca. 380 nm Wellenlänge durch Außenbeschichtung
  • Komplett mit blauem Schraubverschluss (PP, integrierte Lippendichtung) und Ausgießring (PP) für tropfenfreies Entnehmen und sauberes, sicheres Arbeiten
  • Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
  • Die Größen 10 und 25 ml haben einen speziell geformten Glasrand zum besseren Ausgießen, wodurch ein zusätzlicher Ausgießring aus Kunststoff entfällt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 mL
Beschichtung Polyurethane
Farbe Clear
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,2 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Autoklavieren von Medien und Reagenzien; Vorbereitung von Medien und Reagenzien; Probennahme; Kultivierungsgefäß; Lagerung von Medien und Reagenzien; Transport und Versand; Flüssigkeitsbehälter
Material Borosilikatglas (3.3), Polyurethan, Polypropylen, Polypropylene
Menge 10 St./Packung
Gewindegröße (metrisch) GL 45
Zertifizierung/Konformität ASTM E438, Typ I, Klasse A
Closure Included No
Einwegprodukt Reusable
Graduated Yes
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 100 mm
Produkttyp Sicherheitsbeschichtete Flasche
Höhe (angloamerikanisch) 3,9 in.
Verschlussgröße 45 mm
Durchmesser (metrisch) 56 mm