Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ PURE GLS 80™ Flasche, Weithals
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15899017 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 mL
1000 mL
20.000 mL
2000 mL
5000 mL
500 mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15899017 20.000 mL 1 Stück
15826941 500 mL 10 Stück
15836941 1000 mL 10 Stück
15846941 2000 mL 10 Stück
15879017 5000 mL 1 Stück
15889017 10.000 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15899017 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 818609101
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 14-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine Reihe hochwertiger Flaschen und Verschlüsse, die für die Anforderungen der pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie entwickelt wurden
Hochwertige Typ I GLS 80™ Borosilikatglasflaschen von 500 ml bis 20 l, entwickelt für die Bedürfnisse der Pharmaindustrie. DURAN™ PURE Flaschen werden mit einer Schutzkappe verschlossen, um Verunreinigungen zu vermeiden. Der 80 mm breite Außendurchmesser des Flaschenhalses ermöglicht ein einfaches Befüllen und Entleeren der Flaschen. DWK Life Sciences stellt CoAs mit jeder Lieferung zur Verfügung und gewährleistet 100% Rückverfolgbarkeit sowie ein Change Control Management. DURAN™ PURE Flaschen sind mit der von den Zulassungsbehörden geforderten Dokumentation erhältlich und erfüllen die Anforderungen der internationalen Pharmakopöen.
  • Schutzkappe verhindert Verunreinigungen in der Flasche während Lagerung und Transport
  • Einzelchargenlieferung
  • Analysenzertifikat (CoA)
  • 100% visuelle Inspektion
  • Analyse der hydrolytischen Resistenz nach EP, USP und JP für jede Charge
  • Change Control Management und Information der Kunden im Fall von Änderungen
  • 100% Rückverfolgbarkeit aller Produktionsschritte
  • Leichtes Befüllen und Leeren der Flasche aufgrund des großen Durchmessers des Flaschenhalses
  • Drug Master File
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 20.000 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Herstellung von lichtempfindlichen pharmazeutischen Arzneimitteln und Biotech-Produkten; Lagerung und Transport von lichtempfindlichen APIs, großen Arzneimittel-Zwischenproduktmengen, Inhaltsstoffen und Medien
Material Borosilikatglas (3.3)
Menge Je 1
Gewindegröße (metrisch) GLS 80
Durchmesser (metrisch) 288 mm