Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ PURE GLS 80™ Schraubverschluss mit PTFE-beschichteter Silikondichtung
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17154155 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
91 mm
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewindegröße (metrisch) unitSize
17154155 91 mm 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17154155 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 891169109
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.09 €
    188.65 € / 5 Stück
    Sparen 22.44 €
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 04-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
™™ Hochwertiger DURAN PURE GLS 80 Schraubverschluss für die Anforderungen der pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie.
High-quality DURAN™ PURE GLS 80™ Screw Cap developed for the needs of the pharmaceutical and biotechnology industries.
  • Hochwertiger Kunststoff-Schraubverschluss mit GLS 80™ Gewindegröße, entwickelt für die Anforderungen der pharmazeutischen Industrie. Die DURAN™ PURE GLS 80™ Schraubkappe besteht aus einem Netzteil mit hochinerter PTFE-beschichteter Silikondichtung. Entwickelt für die Verwendung mit DURAN™ PURE GLS 80™ Flaschen. Der Schraubverschluss ist kompatibel mit Autoklavieren und anderen gängigen Sterilisationsmethoden. DWK Life Sciences stellt bei jeder Lieferung Analysenzertifikate bereit und gewährleistet eine 100%-ige Rückverfolgbarkeit sowie ein Änderungskontrollmanagement. Der DURAN™ PURE GLS 80™ Schraubverschluss ist mit den von den Zulassungsbehörden geforderten Unterlagen erhältlich und erfüllt die Anforderungen der internationalen Pharmakopöen.
    • Hergestellt aus PFA, Silikon, PTFE
    • Lieferung in einer Charge
    • Analysenzertifikat (CoA)
    • Sichtprüfung und Maßkontrolle
    • Änderungskontrollmanagement und -information des Kunden im Falle von Änderungen
    • Einfaches Befüllen und Entleeren der Flasche durch den großen Durchmesser
    • Bericht über extrahierbare Substanzen verfügbar
    • Medikamentenstammdatei
    • USP Klasse VI Materialien in Arzneimittelqualität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung und Transport von APIs, Schüttgut Zwischenprodukte für Arzneimittel, Inhaltsstoffe und Medien
Material Polysulfon, Silikon, PTFE
Max. Temperatur (metrisch) 121 °C
Menge 5/Packung
Gewindegröße (metrisch) 91 mm
Halsausführung 91 mm
Höhe (metrisch) 40 mm
Produkttyp Schraubverschluss
Zur Verwendung mit (Geräte) DURAN™ PURE GLS 80™ Flaschen
Durchmesser (metrisch) 88 mm