Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Standflasche Enghals
Artikelnummer. 10645141 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 mL
1000 mL
100 mL
10 ml
20.000 mL
2000 mL
250 mL
25 ml
5000 mL
500 mL
50 mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 10645141
Marke: DWK Life Sciences 211659106
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Klassische, mit einem Glasstopfen verschließbare Enghals-Reagenzflaschen.
Die klassischen mit einem Stopfen verschließbaren Reagenzflaschen sind aus DURAN™ Borosilikat 3.3 Typ 1 Glas geformt und eignen sich zur Lagerung von flüssigen und festen Chemikalien sowie Reagenzien. Die Flaschen verfügen über einen weiten, konischen Schliff und entsprechen der ISO 4796-2. Der breitere Hals ist für die Handhabung von Pulvern besser geeignet. Der Glasstopfen bietet eine hervorragende Abdichtung, die den Inhalt vor Verdunstung, Oxidation und Verunreinigung schützt. Das Beschriftungsfeld und der Retrace Code zur Rückverfolgbarkeit der Fertigung sind in dauerhafter weißer Emaille aufgedruckt. Durch die Braunfärbung werden lichtempfindliche Materialien vor den Auswirkungen der Photodegradation geschützt. Der Schutz gegen ultraviolettes Licht entspricht den internationalen USP/EP Standards und hält über die gesamte Lebensdauer der Flasche.
  • Besteht nur aus Glaskomponenten und ist deshalb zur Lagerung von aggressiven Materialien geeignet
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 20.000 mL
Beschreibung Hals mit Normschliff und NS-Glasstopfen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufbewahrung von luftempfindlichen Reagenzien, Pharmazeutika und Chemikalien; Aufbewahrung von hygroskopischen Flüssigkeiten und Pharmazeutika; Transport und Versand von Proben; Aufbewahrung von hygroskopischen Flüssigkeiten und Pharmazeutika
Material Borosilikatglas (3.3)
Menge Je 1
Durchmesser (metrisch) 288 mm