Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Standflasche Enghals
Artikelnummer. 11756928 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 mL
1000 mL
100 mL
10 ml
20.000 mL
2000 mL
250 mL
25 ml
5000 mL
500 mL
50 mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11756928 25 ml 10 Stück
11722262 250 mL 10 Stück
10528871 10.000 mL 1 Stück
11716858 1000 mL 10 Stück
11706858 500 mL 10 Stück
10363781 5000 mL 1 Stück
11746948 2000 mL 10 Stück
15231659 10 ml 10 Stück
11786848 50 mL 10 Stück
11361465 100 mL 10 Stück
10645141 20.000 mL 1 Stück
11 options
Artikelnummer. 11756928
Marke: DWK Life Sciences 211651402
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Klassische, mit einem Glasstopfen verschließbare Enghals-Reagenzflaschen.
Die klassischen mit einem Stopfen verschließbaren Reagenzflaschen sind aus DURAN™ Borosilikat 3.3 Typ 1 Glas geformt und eignen sich zur Lagerung von flüssigen und festen Chemikalien sowie Reagenzien. Die Flaschen verfügen über einen weiten, konischen Schliff und entsprechen der ISO 4796-2. Der breitere Hals ist für die Handhabung von Pulvern besser geeignet. Der Glasstopfen bietet eine hervorragende Abdichtung, die den Inhalt vor Verdunstung, Oxidation und Verunreinigung schützt. Das Beschriftungsfeld und der Retrace Code zur Rückverfolgbarkeit der Fertigung sind in dauerhafter weißer Emaille aufgedruckt. Durch die Braunfärbung werden lichtempfindliche Materialien vor den Auswirkungen der Photodegradation geschützt. Der Schutz gegen ultraviolettes Licht entspricht den internationalen USP/EP Standards und hält über die gesamte Lebensdauer der Flasche.
  • Besteht nur aus Glaskomponenten und ist deshalb zur Lagerung von aggressiven Materialien geeignet
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 25 ml
Beschreibung Hals mit Normschliff und NS-Glasstopfen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung von luftempfindlichen Reagenzien, Pharmazeutika und Chemikalien; Lagerung von hygroskopischen Feststoffen, Granulaten und pharmazeutischen Pulvern; Transport und Versand von Proben; Lagerung von hygroskopischen Flüssigkeiten und Arzneimitteln
Material Borosilikatglas (3.3)
Menge 10/Pk.
Durchmesser (metrisch) 36 mm