Beschreibung
Die klassischen mit einem Stopfen verschließbaren Reagenzflaschen sind aus DURAN™ Borosilikat 3.3 Typ 1 Glas geformt und eignen sich zur Lagerung von flüssigen und festen Chemikalien sowie Reagenzien. Die Flaschen verfügen über einen weiten, konischen Schliff und entsprechen der ISO 4796-2. Der breitere Hals ist für die Handhabung von Pulvern besser geeignet. Der Glasstopfen bietet eine hervorragende Abdichtung, die den Inhalt vor Verdunstung, Oxidation und Verunreinigung schützt. Das Beschriftungsfeld und der Retrace Code zur Rückverfolgbarkeit der Fertigung sind in dauerhafter weißer Emaille aufgedruckt. Durch die Braunfärbung werden lichtempfindliche Materialien vor den Auswirkungen der Photodegradation geschützt. Der Schutz gegen ultraviolettes Licht entspricht den internationalen USP/EP Standards und hält über die gesamte Lebensdauer der Flasche.
- Besteht nur aus Glaskomponenten und ist deshalb zur Lagerung von aggressiven Materialien geeignet
- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 5000 mL |
| Beschreibung | Hals mit Normschliff |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufbewahrung von luftempfindlichen Reagenzien, Pharmazeutika und Chemikalien; Aufbewahrung von hygroskopischen Flüssigkeiten und Pharmazeutika; Transport und Versand von Proben; Aufbewahrung von hygroskopischen Flüssigkeiten und Pharmazeutika |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Menge | Je 1 |
| Durchmesser (metrisch) | 182 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |