Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Standflasche Weithals
Artikelnummer. 11705374 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 mL
1000 mL
100 mL
20.000 mL
2000 mL
250 mL
5000 mL
500 mL
50 mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11705374 50 mL 10 Stück
11736133 250 mL 10 Stück
11776253 100 mL 10 Stück
11786253 500 mL 10 Stück
11796253 1000 mL 10 Stück
15281659 2000 mL 10 Stück
10393921 5000 mL 1 Stück
10559251 10.000 mL 1 Stück
10268800 20.000 mL 1 Stück
9 options
Artikelnummer. 11705374
Marke: DWK Life Sciences 211851707
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Klassische, mit einem Glasstopfen verschließbare Weithals-Reagenzflaschen.
Die klassischen mit einem Stopfen verschließbaren Reagenzflaschen sind aus DURAN™ Borosilikat 3.3 Typ 1 Glas geformt und eignen sich zur Lagerung von flüssigen und festen Chemikalien sowie Reagenzien. Die Flaschen verfügen über einen weiten, konischen Schliff und entsprechen der ISO 4796-2. Der breitere Hals ist für die Handhabung von Pulvern besser geeignet. Der Glasstopfen bietet eine hervorragende Abdichtung, die den Inhalt vor Verdunstung, Oxidation und Verunreinigung schützt. Das Beschriftungsfeld und der Retrace Code zur Rückverfolgbarkeit der Fertigung sind in dauerhafter weißer Emaille aufgedruckt.
  • Leichter Zugang zum Flascheninhalt durch den breiten Durchmesser des Flaschenhalses
  • Besteht nur aus Glaskomponenten und ist deshalb zur Lagerung von aggressiven Materialien geeignet
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 mL
Beschreibung Hals mit Normschliff und NS-Glasstopfen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung von luftempfindlichen Reagenzien, Pharmazeutika und Chemikalien; Lagerung von hygroskopischen Flüssigkeiten und Pharmazeutika; Transport und Versand von Proben
Material Borosilikatglas (3.3)
Menge 10 St./Packung
Durchmesser (metrisch) 44 mm