Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Reduzierstück, Hülse/Kern
Artikelnummer. 15884818 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Verbindungsgröße:
Hülse NS 29/32, Kern NS 24/29
Sockel NS 14/23, Konus NS 14/23
Sockel NS 19/26, Konus NS 14/23
Sockel NS 29/32, Konus NS 14/23
Sockel NS 29/32, Konus NS 19/26
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 15884818
Marke: DWK Life Sciences 286548004
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Reduktion von Hülse auf Kern.
Adapter dienen dem Verbinden von zwei Bauteilen mit unterschiedlicher NS-Größe.DURAN™ Reduzierstücke ermöglichen die Verbindung von einer kleineren Hülse auf einen größeren Kern.
  • Reduzierstücke ermöglichen die Verbindung von einer größeren Hülse auf einen kleineren Kern und so den Einsatz unterschiedlich großer Schliffbauteile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10 St./Packung
Artikelbeschreibung Anschluss von zwei Komponenten mit Standard-Schliffmanschetten unterschiedlicher Größe
Verbindungsgröße Sockel NS 29/32, Konus NS 14/23