Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Silikon-Dichtung, PTFE-beschichtet, VMQ
Artikelnummer. 11755434 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
Gehäuse GL14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Packungsgröße:
10 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewindegröße (metrisch) Packungsgröße
11755434 GL 25 10 Stück
11381475 GL 45 10 Stück
11736642 Gehäuse GL14 10 Stück
11746642 GL 18 10 Stück
11765434 GL 32 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11755434 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 292481304
Verfügbar ab: 20-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
DURAN™ Ersatzkappen-Liner, PTFE-beschichtet, mit Peroxid gehärtetes Silikon bietet eine zuverlässige Abdichtung für DURAN™ PBT-Schraubkappen. Die PTFE-Beschichtung bietet eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit mit Hitzebeständigkeit von 130 °C (Dampf) und 200 °C (Trockenhitze). Erhältlich in mehreren GL-Gewindegrößen.
  • Ersatzkappeninnen, geeignet für DURAN PBT-Schraubkappen
  • Die PTFE-Beschichtung bietet eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Der Deckel bildet eine feste, sichere Abdichtung mit der Flasche
  • Peroxid-katalysierte Silikonkonstruktion
  • Hitzebeständig auf 130 °C (Dampf) und 200 °C (trockene Hitze)
  • Erhältlich in mehreren GL-Gewindegrößen, um verschiedene Flaschenformate DURAN zu unterstützen
Spezifikation
Farbe Grau
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ersatzkappe für rote PBT-Kappen
Material Silikon, PTFE, VMQ
Menge 10 St./Packung
Sterilität Nicht steril
Gewindegröße (metrisch) GL 25
Durchmesser (metrisch) 23,5 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Teflon Auskleidung