Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Silikon-Dichtung, PTFE-beschichtet, VMQ
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteBeschreibung
Passende Größen für Schraubverschluss aus PBT und Originalitätsverschluss erhältlich. Thermische Beständigkeit: 130 °C (Dampf) und 200 °C (Hitze). Aufgrund der PTFE Beschichtung gute chemische Resistenz. Das Silikon ist peroxidisch vernetzt.
- Gute chemische Resistenz aufgrund der PTFE-Beschichtung
- Die Schraubkappendichtung mit PTFE-beschichtetem Kappen-Septum sorgt für eine effiziente Abdichtung
- Peroxidisch vernetztes Silikon
- Für Schraubverschluss aus PBT und Originalitätsverschluss erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ersatzkappe für rote PBT-Kappen |
| Material | Silikon, PTFE, VMQ |
| Menge | 10 St./Packung |
| Gewindegröße (metrisch) | GL 32 |
| Durchmesser (metrisch) | 30,5 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |