Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ Ersatztragegriff und Flaschenadapter, für Flaschenträger 5L, 10L oder 20L
Artikelnummer. 16474954 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für GL 45 5 l-Flaschenträger
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16474954
Marke: DWK Life Sciences™ 292847304
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das System eignet sich zum Transport großvolumiger Laborglasflaschen - 2, 5, 10 und 20 Liter.
Das neue modulare Flaschentragesystem eignet sich für Standard-Laborflaschen mit GL45-Halsoberfläche und ist mit vier Flaschengrößen kompatibel: 2,5, 10 und 20 Liter. Das ergonomische Design bietet Gesundheits- und Sicherheitsvorteile für den Benutzer und ermöglicht den einfachen und sicheren Transport von Flaschen im Labor oder in der Produktionsanlage. Es macht das Ausgießen von Flüssigkeiten aus den größeren Flaschen praktischer und sicherer. Alle Materialien sind vollständig autoklavierbar. Die Manschette kann nur durch Schneiden entfernt werden, sodass die Befestigung 100-%ig sicher im Gebrauch ist.
  • Das ergonomische Design bietet Gesundheits- und Sicherheitsvorteile und ermöglicht den einfachen und sicheren Transport von Flaschen
  • Es macht das Ausgießen von Flüssigkeiten aus größeren Flaschen praktischer und sicherer
  • Die Manschette kann nur durch Schneiden entfernt werden, was die Befestigung 100-%-ig sicher im Gebrauch macht
  • Lieferung ohne Glasflasche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Ersatz-Flaschenträger
Zur Verwendung mit (Geräte) Für GL 45 5 l-Flaschenträger