Learn More
Karl Hecht™ DURAN™ Teströhrchen ohne Rand
Artikelnummer. 10105391
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
12 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
10105391 12 mm 100 Stück
1 options
Artikelnummer. 10105391
Marke: Karl Hecht™ 42787027
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus DURAN™ Borosilikatglas vom Typ 3.3.
  • Rundboden
  • Ohne Rand
  • Dickwandig
  • Wanddicke etwa 1 mm
  • Abmessungen: ca. 100 x 12 mm Durchmesser
Spezifikation
Farbe Klar
Länge (metrisch) Ca. 100 mm
Material Borosilikatglas
Innendurchmesser (metrisch) Ca. 12 mm
Durchmesser (metrisch) 12 mm
Produkttyp Rundboden-Röhrchen