Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Rundkolben, Enghals, mit Bördelrand
Artikelnummer. 10707571 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 mL
1000 mL
100 mL
250 mL
4000 mL
500 mL
50 mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10707571 4000 mL 1 Stück
11776063 50 mL 10 Stück
11786063 100 mL 10 Stück
11766073 250 mL 10 Stück
11776073 500 mL 10 Stück
11786073 1000 mL 10 Stück
10199910 10.000 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10707571 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 217217109
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.30 €
    109.65 € / 1 Stück
    Sparen 1.65 €
    1% Rabatt
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aufgrund Ihrer Kugelform werden Rundkolben u.a. zum Erhitzen von Flüssigkeiten verwendet.
Bauchige Gefäße werden im Laborbereich Kolben genannt und sind neben Bechergläsern weitere universell einsetzbare Gefäße. Sie werden z.B. bei Destillationen oder beim Erhitzen von Flüssigkeiten eingesetzt.Kolben sind in verschiedensten Ausführungen erhältlich: Eng- und Weithals, mit oder ohne Schliff, als Rund- oder Stehkolben. Entsprechend der Anwendung wird das benötigte Gefäß mit seinen spezifischen Bauteilen ausgewählt.
  • Die Geometrie ermöglicht eine sehr gleichmäßige Erhitzung
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Basis 207 mm
Kapazität (metrisch) 4000 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Heizmäntel; Heizen; Mischen mehrerer Komponenten; Größen 2.000, 3.000, 5.000, 6.000, 12.000 und 20.000 ml; Nicht-DIN-ISO-Größe; Größe 12.000 ml, Nicht DIN-ISO-Größe; entspricht ASTEM E 1403, und Größe 20.000 ml, entspricht ASTM E 1403
Anzahl pro Packung 1/Packung