Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Rundkolben mit weitem Hals und Wulstrand, nicht DIN EN ISO Größe
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteBeschreibung
Bauchige Gefäße werden im Laborbereich Kolben genannt und sind neben Bechergläsern weitere universell einsetzbare Gefäße. Sie werden z.B. bei Destillationen oder beim Erhitzen von Flüssigkeiten eingesetzt.Kolben sind in verschiedensten Ausführungen erhältlich: Eng- und Weithals, mit oder ohne Schliff, als Rund- oder Stehkolben. Entsprechend der Anwendung wird das benötigtes Gefäß mit seinen spezifischen Bauteilen ausgewählt.
- Der weite Hals ermöglicht ein komfortables Befüllen und Reinigen
- Die Geometrie ermöglicht eine sehr gleichmäßige Erhitzung
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) Basis | 166 mm |
| Kapazität (metrisch) | 2000 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Heizmäntel; Heizen; Mischen mehrerer Komponenten; Größen 50, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 6.000, 10.000, 12.000 und 20.000 ml Nicht-DIN-ISO-Größe |
| Anzahl pro Packung | 10 St./Packung |
| Produkttyp | Nicht nach DIN EN ISO. |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |