Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Schraubkupplung, aus PBT
Artikelnummer. 10078440 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Gewindegröße:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewindegröße Packungsgröße
10078440 GL 32 1 Stück
10383661 GL 14 1 Stück
10768351 GL 18 1 Stück
10120271 GL 25 1 Stück
11629818 GL 45 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10078440 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 292260856
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.15 €
    39.93 € / 1 Stück
    Sparen 9.22 €
    18% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Schraubkupplung dient zur Verbindungen zweier Gewindeanschlüsse.
Die Schraubkupplung besteht aus zwei Gewindekappen, die über ein flexibles Schlauchstück miteinander verbunden sind. Dieses Bauteil ermöglicht eine flexible Verbindung zweier Glasbauelemente.
  • Zum flexiblen Verbinden von zwei Glasgewinden mit integrierter Silikon-Dichtung (VMQ)
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material PBT
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anschluss von Glasgewinde
Verpackungsmenge Je 1
Gewindegröße GL 32