Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Gewinderohr, GL
Artikelnummer. 10778061 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Standard-Konusverbindung Nr.:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
100 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10778061
Marke: DWK Life Sciences 286256207
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zum Ansetzen an verschiedenste Apparate.
DURAN™ Glasgewinderohre mit genormtem GL Gewinde nach DIN 12216 werden zum Ansetzen an Glasapparaturen verwendet .Die Nenngröße bezieht sich auf den Außendurchmesser, gemessen auf dem Gewindegang.In 5 Größen verfügbar.Das verfügbare Zubehör ermöglicht vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
  • Mit genormtem GL Gewinde nach DIN 12216
  • Die Nenngröße bezieht sich auf den Außendurchmesser, gemessen auf dem Gewindegang (in 5 Größen verfügbar)
  • Sicheres und leichtes Verschließen sowie Lösen von Glas-Glaskomponenten
  • Fettfreies Arbeiten
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 50/Pk.
Artikelbeschreibung Zur Befestigung an Glasapparaten; Installation in Glasapparaten und -geräten
Verbindungsgröße 22 mm
Standard-Konusverbindung Nr. GL 25
Wandstärke (metrisch) 1.8 mm