Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Gewinderohr, GL
Artikelnummer. 13463726 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Standard-Konusverbindung Nr.:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
100 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 13463726
Marke: DWK Life Sciences 286253201
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Ansetzen an verschiedenste Apparate.
DURAN™ Glasgewinderohre mit genormtem GL Gewinde nach DIN 12216 werden zum Ansetzen an Glasapparaturen verwendet .Die Nenngröße bezieht sich auf den Außendurchmesser, gemessen auf dem Gewindegang.In 5 Größen verfügbar.Das verfügbare Zubehör ermöglicht vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
  • Mit genormtem GL Gewinde nach DIN 12216
  • Die Nenngröße bezieht sich auf den Außendurchmesser, gemessen auf dem Gewindegang (in 5 Größen verfügbar)
  • Sicheres und leichtes Verschließen sowie Lösen von Glas-Glaskomponenten
  • Fettfreies Arbeiten
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 50/Packung
Artikelbeschreibung Zur Befestigung an Glasapparaten; Installation in Glasapparaten und -geräten
Verbindungsgröße 16 mm
Standard-Konusverbindung Nr. GL 18
Wandstärke (metrisch) 1,8 mm