Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Gewinderohr, GL
Artikelnummer. 15844628 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Standard-Konusverbindung Nr.:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
100 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Standard-Konusverbindung Nr. unitSize
15844628 GL 14 100 Stück
10355301 GL 32 1 Stück
15981511 GL 45 10 Stück
10778061 GL 25 1 Stück
13463726 GL 18 50 Stück
5 options
Artikelnummer. 15844628
Marke: DWK Life Sciences 286251603
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Ansetzen an verschiedenste Apparate.
DURAN™ Glasgewinderohre mit genormtem GL Gewinde nach DIN 12216 werden zum Ansetzen an Glasapparaturen verwendet .Die Nenngröße bezieht sich auf den Außendurchmesser, gemessen auf dem Gewindegang.In 5 Größen verfügbar.Das verfügbare Zubehör ermöglicht vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
  • Mit genormtem GL Gewinde nach DIN 12216
  • Die Nenngröße bezieht sich auf den Außendurchmesser, gemessen auf dem Gewindegang (in 5 Größen verfügbar)
  • Sicheres und leichtes Verschließen sowie Lösen von Glas-Glaskomponenten
  • Fettfreies Arbeiten
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 100/Packung
Artikelbeschreibung Zur Befestigung an Glasapparaten; Installation in Glasapparaten und -geräten
Verbindungsgröße 12 mm
Standard-Konusverbindung Nr. GL 14
Wandstärke (metrisch) 1,5 mm