Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Gewinderohr, GL, starkwandig, ergänzend zur DIN 12 216
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Standard-Konusverbindung Nr.:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 45
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
100 Stück
50 Stück
Beschreibung
Starkwandige DURAN™ Glasgewinderohre mit GL Gewinde sind ergänzend zur DIN 12216 und werden zum Ansetzen an Glasapparaturen verwendet. In 5 Größen verfügbar.Das verfügbare Zubehör ermöglicht vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
- mit genormtem GL Gewinde nach DIN 12221
- Starkwandig
- Sicheres und leichtes Verschließen sowie Lösen von Glas-Glaskomponenten
- Fettfreies Arbeiten
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 100/Packung |
| Artikelbeschreibung | Zur Befestigung an Glasapparaten; Installation in Glasapparaten und -geräten |
| Verbindungsgröße | 12 mm |
| Standard-Konusverbindung Nr. | GL 14 |
| Wandstärke (metrisch) | 2,2 mm |