Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Gewinderohr, GL, starkwandig, ergänzend zur DIN 12 216
Artikelnummer. p-7189224 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Standard-Konusverbindung Nr.:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 45
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
100 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 15854628
Marke: DWK Life Sciences 286252205
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Ansetzen an verschiedenste Apparate bei höheren Anforderungen an die mechanische Festigkeit.
Starkwandige DURAN™ Glasgewinderohre mit GL Gewinde sind ergänzend zur DIN 12216 und werden zum Ansetzen an Glasapparaturen verwendet. In 5 Größen verfügbar.Das verfügbare Zubehör ermöglicht vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
  • mit genormtem GL Gewinde nach DIN 12221
  • Starkwandig
  • Sicheres und leichtes Verschließen sowie Lösen von Glas-Glaskomponenten
  • Fettfreies Arbeiten
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 100/Packung
Artikelbeschreibung Zur Befestigung an Glasapparaten; Installation in Glasapparaten und -geräten
Verbindungsgröße 12 mm
Standard-Konusverbindung Nr. GL 14
Wandstärke (metrisch) 2,2 mm