Beschreibung
Beim DURAN™ Glasgewinderohr mit SVL Gewinde handelt es sich um ein feineres Gewinde im Vergleich zum GL Gewinde, das ebenso zum Ansetzen an Glasapparaturen verwendet wird.Die Nenngröße bezieht sich auf den Kerndurchmesser am Gewinde.
- Glasgewinderohr mit SVL Gewinde handelt es sich um ein feineres Gewinde im Vergleich zum GL Gewinde
- Die Nenngröße bezieht sich auf den Kerndurchmesser am Gewinde
- Sicheres und leichtes Verschließen sowie Lösen von Glas-Glaskomponenten
- Fettfreies Arbeiten
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 50/Packung |
| Artikelbeschreibung | Zur Befestigung an Glasapparaten; Installation in Glasapparaten und -geräten |
| Verbindungsgröße | 32 mm |
| Standard-Konusverbindung Nr. | SVL 30 |
| Wandstärke (metrisch) | 2 mm |