Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Gewinderohr, SVL
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Standard-Konusverbindung Nr.:
SVL 15
SVL 22
SVL 30
SVL 42
Packungsgröße:
10 Stück
50 Stück
Beschreibung
Beim DURAN™ Glasgewinderohr mit SVL Gewinde handelt es sich um ein feineres Gewinde im Vergleich zum GL Gewinde, das ebenso zum Ansetzen an Glasapparaturen verwendet wird.Die Nenngröße bezieht sich auf den Kerndurchmesser am Gewinde.
- Glasgewinderohr mit SVL Gewinde handelt es sich um ein feineres Gewinde im Vergleich zum GL Gewinde
- Die Nenngröße bezieht sich auf den Kerndurchmesser am Gewinde
- Sicheres und leichtes Verschließen sowie Lösen von Glas-Glaskomponenten
- Fettfreies Arbeiten
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10 St./Packung |
| Artikelbeschreibung | Zur Befestigung an Glasapparaten; Installation in Glasapparaten und -geräten |
| Verbindungsgröße | 40 mm |
| Standard-Konusverbindung Nr. | SVL 42 |
| Wandstärke (metrisch) | 2 mm |