Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Scheidetrichter, konische Form, mit Glasküken
Artikelnummer. 10369650 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10369650 2000 mL 1 Stück
10763121 100 mL 1 Stück
10379600 250 mL 1 Stück
10470021 500 mL 1 Stück
10359650 1000 mL 1 Stück
10516532 50 mL 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 10369650
Marke: DWK Life Sciences 242946308
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Scheidetrichter ermöglicht die Trennung nicht mischbarer Flüssigkeiten (Flüssig-Flüssig-Extraktion).
Ein Scheidetrichter besitzt die Form eines Spitzkolbens an dessen Spitze sich ein Ablasshahn befindet. Der Scheidetrichter dient zur Flüssig-Flüssig-Extraktion zweier nicht mischbarer Flüssigkeiten (Stofftrennverfahren) und kann so auch für Reinigungsprozesse angewendet werden. Die Flüssigkeit mit der größeren Dichte sammelt sich im unteren Teil des Gefäßes und kann über den Ablasshahn abgelassen werden. Die aufgedruckte Skala ermöglicht eine genaue Volumenbestimmung.
  • Aufgrund der konischen Form sehr gut zur Phasentrennung geeignet
  • Mit Ablasshahn, Haltevorrichtung und Stopfen aus Kunststoff
  • Mit Glasküken
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2000 mL
Durchmesser (metrisch) Stiel 13 mm
Material Boro 3.3, Polypropylen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Phasentrennung; Flüssig-Flüssig-Extraktion
Menge Je 1