Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Scheidetrichter, konische Form, mit Glasküken
Artikelnummer. 10763121 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10763121 100 mL 1 Stück
10379600 250 mL 1 Stück
10470021 500 mL 1 Stück
10359650 1000 mL 1 Stück
10369650 2000 mL 1 Stück
10516532 50 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10763121 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 242942409
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.58 €
    80.35 € / 1 Stück
    Sparen 4.23 €
    5% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Scheidetrichter ermöglicht die Trennung nicht mischbarer Flüssigkeiten (Flüssig-Flüssig-Extraktion).
Ein Scheidetrichter besitzt die Form eines Spitzkolbens an dessen Spitze sich ein Ablasshahn befindet. Der Scheidetrichter dient zur Flüssig-Flüssig-Extraktion zweier nicht mischbarer Flüssigkeiten (Stofftrennverfahren) und kann so auch für Reinigungsprozesse angewendet werden. Die Flüssigkeit mit der größeren Dichte sammelt sich im unteren Teil des Gefäßes und kann über den Ablasshahn abgelassen werden. Die aufgedruckte Skala ermöglicht eine genaue Volumenbestimmung.
  • Aufgrund der konischen Form sehr gut zur Phasentrennung geeignet
  • Mit Ablasshahn, Haltevorrichtung und Stopfen aus Kunststoff
  • Mit Glasküken
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 mL
Durchmesser (metrisch) Stiel 9 mm
Material Boro 3.3, Polypropylen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Phasentrennung; Flüssig-Flüssig-Extraktion
Menge Je 1