Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Scheidetrichter, konische Form, mit PTFE-Küken
Artikelnummer. 10243512 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10243512 1000 mL 1 Stück
10580773 100 mL 1 Stück
10426332 500 mL 1 Stück
10658013 250 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10243512 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 1064809
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Scheidetrichter ermöglicht die Trennung nicht mischbarer Flüssigkeiten (Flüssig-Flüssig-Extraktion).
Ein Scheidetrichter besitzt die Form eines Spitzkolbens an dessen Spitze sich ein Ablasshahn befindet. Der Scheidetrichter dient zur Flüssig-Flüssig-Extraktion zweier nicht mischbarer Flüssigkeiten (Stofftrennverfahren) und kann so auch für Reinigungsprozesse angewendet werden. Die Flüssigkeit mit der größeren Dichte sammelt sich im unteren Teil des Gefäßes und kann über den Ablasshahn abgelassen werden. Die aufgedruckte Skala ermöglicht eine genaue Volumenbestimmung.
  • Konische Form
  • Mit PTFE-Küken
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
  • Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Durchmesser (metrisch) Stiel 13 mm
Material Boro 3.3, PTFE, Polypropylen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Phasentrennung; Flüssig-Flüssig-Extraktion; Messung von Flüssigkeitsmengen
Menge Je 1