Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Kurzschliff-Hülse, geschliffen
Für Verbindungen unter Platzmangel.
Marke: DWK Life Sciences 286531801
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.45000kg
Beschreibung
Die Kurzschliffvariante der DURAN™ Hülsen ist für den Einsatz bei eingeschränktem Platzangebot und geringeren Anforderungen an die Dichtheit ideal.- Nach DIN 12249 Form E
- Geschliffen (feinere Schliffquälität, weniger Rautiefe)
- Durch die feinere Schliffoberfläche wird das Risiko des Verklemmens der Schliffe vermindert.
- Minimierter Fettbedarf
- Sehr geringe Leckrate
- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
50/Packung | |
Anbringung an Glasvorrichtungen und -geräten | |
17 mm | |
1,8 mm |