Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Silikondeckel, dehnbar
Artikelnummer. p-7189214 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Grün
Rosa
cyan
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Packungsgröße:
1 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Größe Packungsgröße
16417970 Rosa Klein 1 Stück
16427970 cyan Klein 1 Stück
16437970 Grün Klein 1 Stück
16447970 Rosa Mittel 1 Stück
16457970 cyan Mittel 1 Stück
16467970 Grün Mittel 1 Stück
16477970 Rosa Groß 1 Stück
16487970 cyan Groß 1 Stück
16497970 Grün Groß 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 16417970 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 291101119
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der dehnbare Silikondeckel dient zum Schließen von runden und quadratischen Gefäßen und ist in drei Größen und als Set sowie in jeweils drei Farben erhältlich.
Das Verschließen oder Bedecken von Gefäßen ist ein alltägliches Thema im Labor. Häufig werden Glasplatten oder Aluminiumfolien verwendet. Aus der Sicht der Umweltfreundlichkeit und Haltbarkeit werden beide Varianten eher als nachteilig eingestuft. Die neu entwickelte Silikonabdeckung ist eine gute Alternative zu herkömmlichen Deckelvarianten und ist einzeln in drei Größen oder als Set erhältlich. Aufgrund seiner Elastizität kann der Deckel für eine Vielzahl von Gefäßöffnungen, quadratisch oder rund, verwendet werden. Der Silikondeckel hat eine etwas größere Lasche, die als Beschriftungsfeld verwendet werden kann. Die drei angebotenen Farben – Zyan, Rosa und Grün – ermöglichen auch eine Farbkennzeichnung.
Die dehnbaren DURAN™ Silikondeckel sind sowohl chemikalienbeständig als auch hitzebeständig. Sie werden für den Einsatz bei Temperaturen zwischen -40 und +180 °C empfohlen Die DURAN™ Deckel sind aus Silikon, einem autoklavierbaren und mikrowellensicheren Material, hergestellt. Aufgrund der Druckänderungen, die beim Autoklavieren der Deckel auftreten, können sich die Deckel jedoch lösen oder reißen und werden deshalb für diese Art von Anwendung nicht empfohlen.
  • Zum Abdecken und Verschließen von Laborgefäßen
  • Dehnbar und somit für eine große Anzahl von Gefäßöffnungen geeignet.
  • Erhältlich in verschiedenen Farben für eine deutliche Differenzierung und Kennzeichnung
  • Einfach mit Hilfe einer Lasche zu entfernen, sowohl mit als auch ohne Handschuhe
  • Chemisch beständig, hitzebeständig und wiederverwendbar
Spezifikation
Farbe Rosa
Beschreibung Autoklavierbar (Silikondeckel nur ohne Glaswaren)
Außendurchmesser (metrisch) 42,2 mm
Material Silikon
Zur Verwendung mit (Anwendung) Abdeckung, Farbcodierung und Identifizierung
Anzahl pro Packung 1 St./Packung
Größe Klein