Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Silikondeckel, dehnbar
Artikelnummer. p-7189493 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Farbe:
Grün
Rosa
cyan
Conditionnement:
1 Stück
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 16464944
Marque: DWK Life Sciences 291100011
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Der dehnbare Silikondeckel dient zum Verschluss von runden und eckigen Gefäßen und ist in drei Größen und im Set sowie jeweils in drei Farben erhältlich.
Das Verschließen oder Bedecken von Gefäßen ist ein alltägliches Thema im Labor. Häufig werden Glasplatten oder Aluminiumfolien verwendet. Aus der Sicht der Umweltfreundlichkeit und Haltbarkeit werden beide Varianten eher als nachteilig eingestuft. Die neu entwickelte Silikonabdeckung ist eine gute Alternative zu herkömmlichen Deckelvarianten und ist einzeln in drei Größen oder als Set erhältlich. Aufgrund seiner Elastizität kann der Deckel für eine Vielzahl von Gefäßöffnungen, quadratisch oder rund, verwendet werden. Der Silikondeckel hat eine etwas größere Lasche, die als Beschriftungsfeld verwendet werden kann. Die drei angebotenen Farben – Zyan, Rosa und Grün – ermöglichen auch eine Farbkennzeichnung.
Die dehnbaren DURAN™ Silikondeckel sind sowohl chemikalienbeständig als auch hitzebeständig. Sie werden für den Einsatz bei Temperaturen zwischen -40 und +180 °C empfohlen Die DURAN™ Deckel sind aus Silikon, einem autoklavierbaren und mikrowellensicheren Material, hergestellt. Aufgrund der Druckänderungen, die beim Autoklavieren der Deckel auftreten, können sich die Deckel jedoch lösen oder reißen und werden deshalb für diese Art von Anwendung nicht empfohlen.
  • Zum Abdecken und Verschließen von Laborgefäßen
  • Dehnbar und somit für eine große Anzahl von Gefäßöffnungen geeignet.
  • Erhältlich in verschiedenen Farben für eine deutliche Differenzierung und Kennzeichnung
  • Einfach mit Hilfe einer Lasche zu entfernen, sowohl mit als auch ohne Handschuhe
  • Chemisch beständig, hitzebeständig und wiederverwendbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Farbe Rosa
Beschreibung Autoklavierbar (Silikondeckel nur ohne Glaswaren)
Material Silikon
Zur Verwendung mit (Anwendung) Abdeckung, Farbcodierung und Identifizierung
Enthält 1 Stück pro Größe
Anzahl pro Packung 1/Packung
Größe Set S-M-L
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis