Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Silikon-Septum-Dichtung, VMQ, zum Durchstechen
Product Code. p-7189155 Shop All DWK Life Sciences Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Gewindegröße (metrisch):
Gehäuse GL14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
missing translation for 'unitSize'
100 Stück
Product Code. 13177374
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences 292461002
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Silikon-Dichtung.
Passend für Schraubverbindungsverschluss aus PBT. Thermische Beständigkeit: 130 °C (Dampf) und 200 °C (Hitze). Das Silikon ist peroxidisch vernetzt. Beispielhafte Anwendungen: Einspritzen oder Entnehmen von Medien.
  • Passend für Schraubverbindungsverschluss mit Bohrung aus PBT
  • Kompatibel mit GL Flaschengewinden
  • Peroxidisch vernetztes Silikon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flüssigkeitstransfer aus HPLC-Lösungsmittelflaschen, aseptische Reagenzienabgabe oder Kulturprobenahme mit einer Spritze und Nadel, Reservoir-Kappe für Laborgeräte.
Material Silikon
Menge 100/Packung
Dicke (metrisch) 3 mm
Gewindegröße (metrisch) GL 45
Durchmesser (metrisch) 42 mm