Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Einweghahn, komplett mit hohlem Küken mit Glasgriff
Artikelnummer. 15834798 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Verschlussgröße:
12.5 NS
14,5 NS
18.8 NS
21.5 NS
24 NS
29.2 NS
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
5 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Verschlussgröße unitSize
15834798 18.8 NS 25 Stück
10161831 14,5 NS 1 Stück
15844798 21.5 NS 5 Stück
15854798 24 NS 5 Stück
15824798 12.5 NS 50 Stück
15864798 29.2 NS 5 Stück
6 options
Artikelnummer. 15834798
Marke: DWK Life Sciences 286459209
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einzusetzen bei höheren Anforderungen an die Dichtheit.
DURAN™ Einweghähne komplett mit hohlem DURAN™ Hahnküken sind gut geeignet bei Arbeiten mit Temperaturwechseln und höheren Anforderungen an die Dichtheit.
  • Geschliffene Absperrhahnhülse mit hohlem Glasküken mit Glasgriff
  • Hohe Dichtigkeit
  • Steigung 1:10
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Stopfenöffnung 4 mm
Durchmesser (metrisch) 10 mm
Material Boro 3.3
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verschlussgröße 18.8 NS
Breite (metrisch) 1,5 mm
Anzahl pro Packung 25/Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bei der Arbeit mit Temperaturänderungen und höheren Anforderungen an die Dichtigkeit; Anbringung an Glasapparaten und -geräten