Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Einweghahn, komplett mit hohlem Küken mit Glasgriff
Artikelnummer. 15854798 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Verschlussgröße:
12.5 NS
14,5 NS
18.8 NS
21.5 NS
24 NS
29.2 NS
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
5 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Verschlussgröße unitSize
15854798 24 NS 5 Stück
10161831 14,5 NS 1 Stück
15834798 18.8 NS 25 Stück
15844798 21.5 NS 5 Stück
15824798 12.5 NS 50 Stück
15864798 29.2 NS 5 Stück
6 options
Artikelnummer. 15854798
Marke: DWK Life Sciences 286459603
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einzusetzen bei höheren Anforderungen an die Dichtheit.
DURAN™ Einweghähne komplett mit hohlem DURAN™ Hahnküken sind gut geeignet bei Arbeiten mit Temperaturwechseln und höheren Anforderungen an die Dichtheit.
  • Geschliffene Absperrhahnhülse mit hohlem Glasküken mit Glasgriff
  • Hohe Dichtigkeit
  • Steigung 1:10
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Stopfenöffnung 8 mm
Durchmesser (metrisch) 15 mm
Material Boro 3.3
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verschlussgröße 24 NS
Breite (metrisch) 1,8 mm
Anzahl pro Packung 5/Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bei der Arbeit mit Temperaturänderungen und höheren Anforderungen an die Dichtigkeit; Anbringung an Glasapparaten und -geräten
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.